Documentos clave
S7111
Sigma-Aldrich
Kit ApopTag Plus de detección con fluoresceína de la apoptosis in situ
The ApopTag Plus Fluorescein In Situ Apoptosis Detection Kit detects apoptotic cells in situ by the indirect TUNEL method, utilizing an anti-digoxigenin antibody that is conjugated to a fluorescein reporter molecule.
Sinónimos:
Kit de detección de apoptosis
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
ApopTag
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
método de detección
fluorometric
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
El kit de detección in situ de la apoptosis ApopTag con fluoresceína detecta las células apoptóticas in situ mediante el método TUNEL indirecto, utilizando un anticuerpo anti-digoxigenina que está conjugado con una molécula reportera de fluoresceína. El kit proporciona suficientes reactivos para la tinción inmunofluorescente de 40 muestras e incluye portaobjetos de control positivo ApopTag . Los resultados se analizan mediante citometría de flujo o microscopia de fluorescencia.
El kit de detección in situ de la apoptosis ApopTag con fluoresceína se ha probado para tinción específica en los siguientes sistemas modelos: (a) linfocitos de sangre periférica humana sana inducidos con dexametasona teñidos en citoespines, (b) glándula mamaria regresiva de rata teñida en cortes incluidos en parafina y fijados en formol, y (c) linfocitos de sangre periférica leucémica humana inducidos con camptotecina, teñidos en suspensiones celulares y utilizados para citometría de flujo cuantitativo.
Aplicación
El kit de detección in situ de la apoptosis ApopTag con fluoresceína detecta las células apoptóticas in situ mediante el método TUNEL indirecto, utilizando un anticuerpo anti-digoxigenina que se conjuga con una molécula reportera de fluoresceína.
INTRODUCCIÓN
Los kits de detección de la apoptosis in situ ApopTag marcan las células apoptóticas de las muestras experimentales modificando el ADN genómico por medio de la desoxinucleotidil transferasa terminal (TdT) con el fin de detectar las células positivas mediante tinción específica. Este manual contiene información y protocolos para el kit de detección de la apoptosis in situ ApopTag más fluoresceína (número de referencia S7111).
Principios del procedimiento
Los reactivos suministrados en todos los kits ApopTag están diseñados para marcar in situ los extremos 3′OH libres del ADN con nucleótidos marcados químicamente y no marcados. Los nucleótidos contenidos en el tampón de reacción se añaden enzimáticamente al ADN por medio de la desoxinucleotidil transferasa terminal (TdT) (13, 31). La TdT cataliza la adición de trifosfatos de nucleótidos sin necesidad de plantilla a los extremos 3′-OH del ADN bicatenario o monocatenario. Los nucleótidos incorporados forman un oligómero compuesto por el nucleótido de digoxigenina y un nucleótido sin marcar en una secuencia aleatoria. En los kits ApopTag se ha optimizado la relación nucleótido marcado a no marcado para promover la unión del anticuerpo anti-digoxigenina o para minimizar la autoatenuación de la fluoresceína. No se ha medido la longitud exacta del oligómero añadido.
A continuación se deja que los fragmentos de ADN que han sido marcados con el nucleótido de digoxigenina se unan a un anticuerpo anti-digoxigenina que se ha conjugado con fluoresceína (Figura 1A). Los anticuerpos fluorescentes proporcionan una detección sensible en inmunohistoquímica o inmunocitoquímica (es decir, en tejidos o células) y no están sujetos a variaciones experimentales debido al sustrato o a la etapa del desarrollo. Este sistema mixto biológico molecular-histoquímico permite la tinción sensible y específica de concentraciones muy elevadas de los extremos 3′-OH localizados en los cuerpos apoptóticos.
El sistema ApopTag difiere significativamente de las técnicas de marcado in situ descritas anteriormente para la apoptosis (13, 16, 38, 46), en las que la unión de la avidina a la biotina celular puede ser una fuente de error. Se ha observado que el sistema digoxigenina/anti-digoxigenina es igual de sensible que los sistemas de avidina/biotina (22). Los ligandos inmunoquímicamente similares para la unión del anticuerpo anti-digoxigenina son generalmente despreciables en los tejidos animales, lo que garantiza una tinción de fondo baja. El anticuerpo policlonal de oveja purificado por afinidad es el reactivo anti-digoxigenina específico utilizado en los kits ApopTag y presenta una reactividad cruzada de <1 % con los principales esteroides de vertebrados. Además, se ha eliminado la porción Fc de este anticuerpo mediante digestión proteolítica para eliminar cualquier adsorción inespecífica a los receptores celulares de Fc.
Componentes
Tampón de equilibrado 90416 3,0 ml de -15°C a -25°C
Tampón de reacción 90417 2,0 ml de -15°C a -25°C
Enzima TdT 90418 0,64 ml de -15°C a -25°C
Tampón de parada/lavado 90419 20 ml de -15°C a -25°C
Disolución de bloqueo 90425 2,6 ml de -15°C a -25°C.
Anti-digoxigenina-fluoresceína* 90426 2,1 ml de 2°C a 8Ccubreobjetos°C
Cubreobjetos de plástico 90421 100 cada uno. Temp. Ambiente
Portaobjetos de control 90422 2 cada uno. Temp. Ambiente
*anticuerpo policlonal de oveja purificado por afinidad
Almacenamiento y estabilidad
1. Guardar el kit entre -15°C y -25°C hasta el primer uso. Después de la primera utilización, si el kit va a ser utilizado en los siguientes tres meses, guardar la enzima TdT (nº 90418) entre -15°C y -25°C y el resto de los componentes entre 2°C y 8°C.
2. Proteja el anticuerpo anti-digoxigenina fluoresceína (#90426) de la exposición innecesaria a la luz.
Precauciones
1. Los siguientes componentes del kit contienen cacodilato (ácido dimetilarsínico) de potasio como tampón: Tampón equilibrador (nº 90416), tampón de reacción (nº 90417) y enzima TdT (nº 90418). Estos componentes son nocivos en caso de ingestión; evítese el contacto con los ojos y la piel (utilización de guantes y gafas) y lávense de inmediato las zonas de contacto.
2. Los conjugados de anticuerpo (nº 90426) y las disoluciones de bloqueo (nº 90425) contienen azida sódica al 0,08 % como conservante.
3. La enzima TdT (nº 90418) contiene glicerol y no se congelará a -20°C. Para una máxima vida útil, no caliente este reactivo a temperatura ambiente antes de su dispensación.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite la Librería de documentos
Corneliu N Craciunescu et al.
The Journal of nutrition, 133(11), 3614-3618 (2003-11-11)
Previously, we reported that dietary choline influences development of the hippocampus in fetal rat brain. It is important to know whether similar effects of choline occur in developing fetal mouse brain because interesting new experimental approaches are now available using
Yin-Xue Song et al.
Biochemical and biophysical research communications, 523(3), 580-587 (2020-01-17)
Sepsis induces critical myocardial dysfunction, resulting in an increased mortality. Gracillin (GRA) is a natural steroidal saponin, showing strong capacities of anti-inflammation, but its pharmacological effects on lipopolysaccharide (LPS)-induced acute cardiac injury still remain unclear. In this study, we attempted
Yao Lin et al.
The Journal of biological chemistry, 282(23), 16792-16802 (2007-02-28)
DAPK-1 is a stress-activated tumor suppressor protein that plays a role in both proapoptotic or antiapoptotic signal transduction pathways. To define mechanisms of DAPK-1 protein regulation, we have determined that DAPK-1 protein has a long half-life, and therefore its activity
Craig Stevens et al.
The Journal of biological chemistry, 282(18), 13791-13803 (2007-01-25)
p53 is activated genetically by a set of kinases that are components of the calcium calmodulin kinase superfamily, including CHK2, AMP kinase, and DAPK-1. In dissecting the mechanism of DAPK-1 control, a novel mutation (N1347S) was identified in the death
Amarsanaa Jazag et al.
Nucleic acids research, 33(15), e131-e131 (2005-08-23)
Although RNA interference (RNAi) is a popular technique, no method for simultaneous silencing of multiple targets by small-hairpin RNA (shRNA)-expressing RNAi vectors has yet been established. Although gene silencing can be achieved by synthetic small-interfering RNA (siRNA) duplexes, the approach
Artículos
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.