Documentos clave
PX0425
Supelco
Éter de petróleo (bencina)
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinónimos:
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Benzine
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352401
bp:
30-50 °C/1013 hPa
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
impurezas
≤0.01% Water (H2O)
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤10
bp
30-50 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point <-30 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Meets ACS Specifications GR ACS
PX0425P-4 is packaged in poly coated bottles
Nota de análisis
AcidityTo pass testBoiling range35-60°CColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidWater (H2O)0.01% max
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<-22.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
< -30 °C