Merck
300314
Sigma-Aldrich
Petroleum ether
anhydrous
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.21
bp:
30-60 °C (lit.)
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
25.8 psi ( 55 °C)
28.66 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
475 °F
lim. expl.
8 %
impurezas
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
residuo de evap.
<0.0003%
índice de refracción
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
densidad
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Petroleum ether can be used as a solvent:
  • In the radical ring-opening polymerization to synthesize degradable poly(vinyl esters).
  • To synthesize di-block copolymer micelles.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-56.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-49 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of stable AuAg bimetallic nanoparticles encapsulated by diblock copolymer micelles
Menezes W, et al.
Nanoscale, 4, 1658-1664 (2012)
varepsilon-Thionocaprolactone: an accessible monomer for preparation of degradable poly (vinyl esters) by radical ring-opening polymerization
Ivanchenko O, et al.
Open Journal of Polymer Chemistry, 12, 1931-1938 (2021)
varepsilon-Thionocaprolactone: an accessible monomer for preparation of degradable poly (vinyl esters) by radical ring-opening polymerization
Ivanchenko O, et al.
Open Journal of Polymer Chemistry null
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 783-783 (1994)
S E Besra et al.
Journal of ethnopharmacology, 54(1), 1-6 (1996-10-01)
Pharmacological studies were conducted with the petroleum ether extract of leaves of the plant Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) on experimental animals. The extract was found to possess antiinflammatory, analgesic and antipyretic activity. Acute toxicity studies revealed that the extract, up