EDSPAK0A1
Módulo EDS-Pak®
Production of endocrine disruptor-free water at the point of dispense of the Milli-Q® IQ/EQ 7 series
About This Item
Productos recomendados
material
carbon cartridge (activated)
polypropylene housing
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
EDS-Pak®
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
El agua ultrapura tratada con EDS-Pak® es adecuada para la preparación de disoluciones tampón, blancos y patrones empleados en la cuantificación de los disruptores endocrinos.
Application
Features and Benefits
- Última etapa de purificación que proporciona agua ultrapura sin disruptores endocrinos.
- Validado para la eliminación eficiente de bisfenol A, dietilhexil ftalato, di-n-butil ftalato y nonilfenol.
- Certificado de calidad disponible en línea.
- Punta inferior rediseñada para una instalación segura de la campana de protección.
- Mantenimiento sin preocupación: Fácil de instalar y sustituir.
- La etiqueta e-Sure para conexión RFID con el dispensador Q-POD® permite una trazabilidad (gestión de datos) completa y la supervisión automática del estado de los fungibles en la interfaz de la pantalla táctil del POD.
Legal Information
also commonly purchased with this product
Contenido relacionado
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.