Documentos clave
PLCC06210
Millipore
Membrana de filtración de celulosa regenerada, 5 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 63.5 mm
Sinónimos:
Discos de ultrafiltración, PMN 5 kDa
About This Item
UNSPSC Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
regenerated cellulose membrane
Quality Level
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
filter diam.
63.5 mm
filtration area
28.7 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
5 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Las membranas de ultrafiltración suelen ser de celulosa o de polietersulfona (PES). Estas membranas se utilizan en diafiltración ya sea en centrífugas o en unidades accionadas por presión como las células agitadas Amicon® para un cambio eficiente de la disolución tampón. Las membranas de ultrafiltración pueden utilizarse tanto para la concentración de muestras como para el cambio de tampones. Esto minimiza las transferencias de muestras y reduce su pérdida.
Application
Los discos de ultrafiltración, NMW 5 kDa se han utilizado:
  • para concentrar hidrolizados de Acaudina molpadioidea
  • para el fraccionamiento de hidrolizados de proteínas de subproductos de tilapia (TB)
  • para desalar la disolución de reacción para la preparación de colorantes poliméricos derivados de fenoles vegetales
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Modification of ACE-inhibitory peptides from Acaudina molpadioidea using the plastein reaction and examination of its mechanism
Jiang S, et al.
Food Bioscience, 26, 1-7 (2018)
Kyung Min Im et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (118) (2016-12-09)
Effective hair dyeing through in situ incubation of keratin hair with the products of fungal laccase-catalyzed polymerization of plant phenols has been previously demonstrated. However, the dyeing process takes a long time to complete compared to commercial hair-dyeing products. To
Assessment on multilayer ultrafiltration membrane for fractionation of tilapia by-product protein hydrolysate with angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory activity
Roslan J, et al.
Separation and Purification Technology, 173, 250-257 (2017)