PAT001
Protein A-Turbo - Proximity Biotinylation Enzyme
Sinónimos:
ProteinA-Turbo ID
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
purificado por
affinity chromatography
envase
pkg of 100 μg
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
proximity ligation assay: suitable
temp. de almacenamiento
-65 to -96°C
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- Proximity protein labeling
- Cell Biology
- Histology
- Fixed cell microscopy
- Tissue staining
- Immunofluorescence
- Liquid Chromatography
- Mass Spectrometry
- Immunoprecipitation
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.