P3C003C01
Placa Pellicon® 3 con membrana Ultracel®
3 kDa, C screen, 0.11 m2
Sinónimos:
Casete Pellicon® 3 con membrana ULTRACEL® 3 kDa, pantalla C, 0,11 m2
About This Item
Productos recomendados
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene (Screen (feed))
polypropylene cap (end cap)
polypropylene housing
Quality Level
product line
Pellicon®
storage condition
do not freeze
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
H
2.4 cm (0.93 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
filtration area
0.11 m2
size
68 mL , Volume (permeate)
85 mL , Volume (feed)
width
17.8 cm (7 in.)
178 mm
matrix
(Ultracel)
pore size
3 kDa pore size
pH
2-13
storage temp.
2-8°C
General description
Desde la producción a pequeña escala hasta la producción a gran escala, las casetes Pellicon® 3 están diseñadas para ser utilizadas en investigación, escalado de procesos, desarrollo de aplicaciones y producción a gran escala. El diseño de la casete Pellicon® 3 y el proceso de fabricación automatizada proporcionan un rendimiento y una uniformidad y una mejor escalabilidad lineal entre los tamaños de casete insuperables. Las casetes Pellicon® 3 también ofrecen una mayor selección de tamaños de casetes para mejorar el escalado y el desescalado del desarrollo de procesos. El diseño aerodinámico permite a los operarios manejar, instalar y quitar de forma rápida y sencilla las casetes Pellicon® 3. Los materiales de construcción son compatibles con una amplia variedad de agentes químicos de limpieza que muchos sistemas TFF requieren para garantizar una correcta desinfección.
Application
Features and Benefits
- Recuperación óptima del producto utilizando una probada tecnología de membrana
- Escalado y desescalado rápidos y fiables desde la escala de laboratorio a la escala de producción
- Diseño robusto y fiable, ideal para procesos de filtración con mayores presiones de funcionamiento, temperaturas y regímenes de limpieza cáustica
- La fabricación automatizada ofrece un rendimiento, una uniformidad y una fiabilidad insuperables
- Fácil de instalar y limpiar
- Temperatura extrema y compatibilidad química
- Elección de pantallas para optimizar mejor su proceso
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1