Saltar a
P3C030D00
Placa Pellicon® 3 con membrana Ultracel®
filtration area 88 cm2, NMWCO 30 kDa, holdup volume, 3.6 mL (in feed channel)
Sinónimos:
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® 30 kDa Membrane, D screen, 88 cm2
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
feature
holdup volume 3.6 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C, 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
H
0.8 cm (0.33 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
88 cm2
membrane area
88 cm2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
pore size
30 kDa NMWCO
pH
2-13
shipped in
ambient
General description
Los dispositivos de filtración Pellicon® 3 son casetes avanzadas de gran rendimiento ideales para las concentraciones actuales más elevadas de anticuerpos terapéuticos, así como para los procesos de filtración más exigentes que requieren mayores presiones de funcionamiento y temperaturas, y regímenes de limpieza cáusticos más altos.
La casete Pellicon® 3 con membrana Ultracel® está diseñada para la filtración de proteínas terapéuticas (como anticuerpos monoclonales) y proteínas recombinantes y no recombinantes.
Este dispositivo de ultrafiltración P3C030D00 Pellicon® 3 se caracteriza por un tamaño de poro de NMWCO de 30 kDa, una superficie de filtración de 88 cm2, una membrana PLCTK y dimensiones de 3,8 cm (Al) x 17,8 cm (An) x 20,6 cm (L).
Features and Benefits
  • Robustas y fiables: ideales para los procesos de filtración más exigentes de hoy en día
  • Alto rendimiento: producen una excelente resolución, rendimientos y resistencia a la contrapresión
  • Recuperación óptima del producto gracias a la probada tecnología de membrana
  • Tecnología libre de huecos: membranas sin huecos de última generación resuelven prácticamente cualquier desafío de separación
  • Adhesión superior, sin defectos: Ultracel® utiliza membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso
  • Fabricación automatizada: ofrece un rendimiento, una uniformidad y una fiabilidad insuperables
  • Cuidado e instalación fáciles: fácil de instalar y mantener
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Other Notes
Estos productos se fabrican en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación.
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P3C030C00P3C005C00P3C030C01
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
5 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable (concentration), buffer exchange: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
filtration area
88 cm2
filtration area
88 cm2
filtration area
88 cm2
filtration area
0.11 m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
material
TPE seal, polypropylene , polypropylene screen, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene cap (for end)
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C, 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C, 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..