P3B030A05
Placa Pellicon® 3 con membrana Biomax®
30kDa, A Screen, 0.57 m2
Sinónimos:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 30 kDa Membrane, A screen, 0.57 m2
About This Item
Productos recomendados
Materiales
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Nivel de calidad
Características
holdup volume 69 mL (in feed channel)
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
técnicas
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altura
2.46 cm (0.97 in.)
Longitud
20.6 cm (8.1 in.)
Anchura
17.8 cm (7 in.)
área de la membrana
0.57 m2
extraíbles gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Biomax® (Membrane)
tamaño de poro
30 kDa NMWCO
pH
1-14
Descripción general
La casete Pellicon® 3 con membrana Biomax® es perfecta para la filtración de anticuerpos monoclonales y disoluciones que contienen albúmina, hormonas, vacunas y factores de crecimiento.
Este dispositivo de ultrafiltración P3B030A05 Pellicon® 3 se caracteriza por un tamaño de poro de NMWCO de 30 kDa, una membrana Biomax® 30 y unas dimensiones de 2,46 cm (A) x 17,8 cm (An) x 20,6 cm (L).
Características y beneficios
- Robustos y fiables: ideales para los procesos de filtración más exigentes de hoy en día
- Alto rendimiento: producen una excelente resolución, rendimientos y resistencia a la contrapresión
- Recuperación óptima del producto gracias a la probada tecnología de membrana
- Tecnología libre de huecos: membranas sin huecos de última generación resuelven prácticamente cualquier desafío de separación
- Adhesión superior, sin defectos: Ultracel® utiliza membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso
- Fabricación automatizada: ofrece un rendimiento, una uniformidad y una fiabilidad insuperables
- Cuidado e instalación fáciles: fácil de instalar y mantener
Otras notas
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1