Documentos clave
P2B010A25
Millipore
Módulo Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltración Biomax®
filtration area 2.5 m2, NMWCO 10 kDa
Sinónimos:
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module Biomax-10 A 2.5 m2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiales
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
7.6 cm (3 in.)
Longitud
21 cm (8.3 in.)
Anchura
17.8 cm (7.0 in.)
filtración área
2.5 m2
Área nominal de la membrana
2.5 m2
extraíbles gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Biomax®
tamaño de poro
10 kDa NMWCO
pH
1-14
Descripción general
La maxicasete de ultrafiltración Pellicon® 2 BIOMAX 10 establece el estándar en las unidades de filtración de flujo tangencial tipo casete. P2B010A25 se diseñó teniendo en cuenta el escalado de procesos y el desarrollo de las aplicaciones.
La membrana de polietersulfona BIOMAX 10 de Millipore tiene estructuras carentes de huecos que protegen contra fugas de solutos a través de los microdefectos normalmente asociados con los huecos situados debajo de las finas pieles de las membranas de UF convencionales. Estas membranas sin huecos son más permeables, lo que produce un flujo elevado con una retención del producto equivalente o superior. Estas membranas sin huecos proporcionan las ventajas de un procesamiento rápido y de gran rendimiento, así como sistemas más pequeños.
El módulo de ultrafiltración Pellicon® 2 maxi BIOMAX cuenta con una superficie de filtración de 2,5 m2 y un tamaño de poro de 10 kDa de NMWCO.
Aplicación
Concentración, desalación o cambio de disoluciones tampón de:
  • Disoluciones proteicas
  • Disoluciones de polisacáridos
  • Suspensiones víricas
Cosecha, lavado o clarificación de:
  • Cultivos y lisados celulares
  • Suspensiones coloidales
  • Cultivos víricos
Características y beneficios
  • Pantalla tipo A (pantalla estrecha)
  • Membranas sin huecos de última generación para afrontar prácticamente cualquier desafío de separación
  • Trayectoria de flujo corta para un mayor caudal y una capacidad de separación de mayor resolución
  • Opción de configuración del canal de flujo que proporciona capacidad de optimización del proceso
  • Predecible, rápido, escalable
  • Escalabilidad lineal real desde módulos de tamaño de laboratorio hasta montajes industriales para procesar miles de litros
  • Ofrece una mayor resolución, mejores rendimientos y una resistencia superior a la contrapresión
  • Las membranas Ultracel son membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso para obtener membranas sin defectos con una calidad superior
Otras notas
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Requisitos de prefiltración: 100 µm
Nota de análisis
Extraíbles gravimétricos: después de un lavado con agua
Información legal
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2