Documentos clave
MXLMC0120
Millipore
Casete Milliflex® con medios de cultivo líquidos
For bioburden and water analysis with the Milliflex® system
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.74
material
styrene-acrylonitrile (SAN)
Quality Level
agency
EP
USP
sterility
sterile
form
plate (liquid agar)
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Las placas de medios líquidos Milliflex® están diseñadas para ser utilizadas con Milliflex® o Milliflex Oasis® para análisis cómodos, rápidos y fiables del grado de contaminación microbiológica. La placa precargada con medios líquidos contribuye a agilizar la secuencia de análisis de la contaminación microbiológica con garantía de calidad y evitando riesgos de contaminación exógena. Cada placa puede contener aproximadamente 2 ml de un material líquido dispensado por el usuario. Los caldos de cultivo en ampollas se utilizan habitualmente en combinación con la placa de medios líquidos Milliflex® (medios líquidos para cultivo en ampollas para el sistema Milliflex®).
Application
La placa de medios líquidos Milliflex® se utiliza en los análisis del grado de contaminación microbiológica y en análisis microbiológicos generales del agua. Se utiliza mucho en la industria cosmética y de la cerveza.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.