Key Documents
MVFCN1225
Millipore
Placa de 96 pocillos Multiscreen®, membrana de fibra de vidrio
pore size 1.2 μm, non-sterile
Sinónimos:
96-Well Glass Fiber Plate, Glass Fiber 96-Well Plate, MultiScreen Glass Plate
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
material
flat bottom wells
glass fiber membrane
polypropylene
Quality Level
description
Opaque, Non-Sterile, with Glass Fiber membrane, 1.2 µm pore size, 25 plates, Polypropylene device
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
feature
lid: no
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
2 mL sample volume (per well)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
protein purification: suitable (TCA precipitation)
receptor binding assay: suitable
H
47.2 mm
L
127.8 mm
W
85.6 mm
filtration area
0.23 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
2 mL
working volume
0.1-2 mL
pore size
1.2 μm pore size
application(s)
sample preparation
binding type
high binding surface
shipped in
ambient
General description
  • Las placas filtrantes de gran volumen MultiScreen® de 96 pocillos con membrana de fibra de vidrio C (GFC) de 1,2 μm ofrecen una filtración al vacío y una recogida de filtrado superiores.
  • Las placas son químicamente resistentes a disoluciones acuosas y orgánicas.
  • Diseño único y totalmente compatible con la automatización.
Application
  • Limpieza de lisado
  • Filtración de muestras viscosas
  • Análisis medioambiental
  • Aplicaciones de unión, lavado y eluido de preparación de muestras de ADN
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Contenido relacionado
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.