Merck
MSVMHTS00
Rampa de vacío MultiScreenHTS
The MultiScreen®HTS Vacuum Manifold is designed for use with 96-well plate and 384-well plate MultiScreenHTS filter and collection plates
Sinónimos:
Colector de vacío MultiScreen
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Manual
packaging
pkg of 1 ea
plate size
384 wells , 96 wells
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
No importa con qué aplicación esté trabajando, Millipore tiene una placa desarrollada para satisfacer sus requisitos específicos. Las placas MultiScreen tienen una larga historia como útiles fiables para el avance del descubrimiento de fármacos y de la investigación en ciencias de la vida.
Placas de filtración HTS (números de referencia de las placas que empiezan con MS)
: las placas MultiScreenHTS se han elaborado específicamente para uso de alto rendimiento con estaciones de trabajo automatizadas. Las paredes laterales rígidas mejoran la manipulación y proporcionan amplias superficies para poder colocar las etiquetas con el código de barras. Los pocillos están individualmente sellados, para evitar interferencias durante la incubación, y el desagüe inferior puede quitarse para acceder a los filtros. Se dispone de placas de filtración en plataformas de 96 y 384 pocillos con una amplia selección de membranas y plásticos.
- El nuevo diseño de la placa de filtración de gran caudal MultiScreen HTS+ Hi de Millipore reduce la adsorción inespecífica y la variabilidad en las intensidades de fondo y de la señal específicamente para evaluaciones de cribado bioquímico.
Placas de filtración clásicas (números de referencia que empiezan por MA)
- El original diseño multipocillo es valioso para muchas aplicaciones que requieren la inmersión del filtro en una bandeja de ensayo. El drenaje inferior fácilmente extraíble y el exclusivo diseño de la placa son ideales para ensayos como Elispot, PAMPA, cribado celular (migración, infiltración o quimiotaxis) o para detección mediante Topcount.
Accesorio – Distribuidor a vacío MultiScreenHTS
- El distribuidor a vacío MultiScreenHTS se diseñó específicamente para trabajar con las placas de filtración MultiScreenHTS. La combinación produce características de filtración óptimas y una integración perfecta de la automatización.
Placas de ensayo Millicell
- Además del formato de placa de ensayo tradicional, también existen placas de filtración con bandejas de cultivo celular para el crecimiento y el estudio de líneas celulares en suspensión y adherentes. Las células cultivadas en placas de filtración se diferencian mejor que las cultivadas en los sustratos de plástico tradicionales, produciendo resultados más semejantes a los obtenidos in vivo. Esta combinación de placa/bandeja de filtración puede utilizarse para una variedad de análisis celulares, como los de transporte, toxicidad y cribado.
Other Notes
Incluye la base del sistema de filtración, manguito estándar, juntas, insertos de sellado, todos los tubos, válvulas y manómetro
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)