Nombre del producto
Placa de filtración MultiScreen-PCR96 , Purification of PCR products
material
flat bottom wells
polystyrene
sterility
non-sterile
feature
lid
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
100 μL sample volume (per well)
technique(s)
DNA purification: suitable
PCR: suitable
activity assay: suitable (with precipitations)
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
150-300 μL
pore size
pore sizeproprietary
application(s)
sample preparation
binding type
low binding surface
shipped in
ambient
Quality Level
Categorías relacionadas
Application
- en ensayos de unión a receptor o ligando
- en la preparación de muestras
- en análisis enzimáticos con precipitación
- en purificación del ADN
- en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
- en la purificación de los productos de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para análisis de mutaciones
- en la purificación de productos de la PCR para medir repeticiones de CAG
- en la purificación de los productos de la PCR para secuenciación
Features and Benefits
General description
Other Notes
Categoría investigación
Análisis
Ácidos nucleicos
Proteínas
Physical form
Legal Information
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13