MSIPS4W10
Placa de 96 pocillos Multiscreen®, membrana de PVDF hidrófoba
pore size 0.45 μm, sterile
Sinónimos:
Placa de PVDF de 96 pocillos, Placa hidrófoba de 96 pocillos
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
Nivel de calidad
descripción
Sterile, white 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
esterilidad
sterile
Línea del producto
MultiScreen®
Características
hydrophobic
lid
fabricante / nombre comercial
MultiScreen®
Parámetros
50-250 μL sample volume (per well)
técnicas
ELISPOT: suitable
filtración área
0.28 cm2
placa tamaño
96 wells
pocillo volumen máximo
300 μL
volumen de trabajo
50-250 μL
Matriz
Immobilon®-P
tamaño de poro
0.45 μm pore size
tipo de unión
high binding surface
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
- células plasmáticas productoras de ADN bicatenario
- células B de memoria y células plasmáticas de larga vida localizadas en la médula ósea
- que drenan los ganglios linfáticos y células del bazo
Los clientes también vieron
Artículos
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protocolos
The ELISpot (Enzyme Linked Immuno-Spot) assay provides an effective method of measuring the antibody or cytokine production of immune cells on the single cell level.
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Contenido relacionado
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.