Key Documents
MSBVN12
Millipore
Placa de 96 pocillos Multiscreen®, membrana de PVDF hidrófila
pore size 1.2 μm, non-sterile
Sinónimos:
Hydrophilic 96-Well Plate, PVDF 96-Well Plate
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
material
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
polystyrene
Quality Level
description
Bead-based assays
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
feature
hydrophilic
lid
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase)
bead-based assay: suitable
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
Durapore®
pore size
1.2 μm pore size
binding type
low binding surface
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: BV
No importa con qué aplicación esté trabajando, Millipore tiene una placa desarrollada para satisfacer sus requisitos específicos. Las placas MultiScreen tienen una larga historia como útiles fiables para el avance del descubrimiento de fármacos y de la investigación en ciencias de la vida.
Placas de filtración HTS (números de referencia de las placas que empiezan con MS)
: las placas MultiScreenHTS se han elaborado específicamente para uso de alto rendimiento con estaciones de trabajo automatizadas. Las paredes laterales rígidas mejoran la manipulación y proporcionan amplias superficies para poder colocar las etiquetas con el código de barras. Los pocillos están individualmente sellados, para evitar interferencias durante la incubación, y el desagüe inferior puede quitarse para acceder a los filtros. Se dispone de placas de filtración en plataformas de 96 y 384 pocillos con una amplia selección de membranas y plásticos.
- El nuevo diseño de la placa de filtración de gran caudal MultiScreen HTS+ Hi de Millipore reduce la adsorción inespecífica y la variabilidad en las intensidades de fondo y de la señal específicamente para evaluaciones de cribado bioquímico.
Placas de filtración clásicas (números de referencia que empiezan por MA)
- El original diseño multipocillo es valioso para muchas aplicaciones que requieren la inmersión del filtro en una bandeja de ensayo. El drenaje inferior fácilmente extraíble y el exclusivo diseño de la placa son ideales para ensayos como Elispot, PAMPA, cribado celular (migración, infiltración o quimiotaxis) o para detección mediante Topcount.
Accesorio – Distribuidor a vacío MultiScreenHTS
- El distribuidor a vacío MultiScreenHTS se diseñó específicamente para trabajar con las placas de filtración MultiScreenHTS. La combinación produce características de filtración óptimas y una integración perfecta de la automatización.
Placas de ensayo Millicell
- Además del formato de placa de ensayo tradicional, también existen placas de filtración con bandejas de cultivo celular para el crecimiento y el estudio de líneas celulares en suspensión y adherentes. Las células cultivadas en placas de filtración se diferencian mejor que las cultivadas en los sustratos de plástico tradicionales, produciendo resultados más semejantes a los obtenidos in vivo. Esta combinación de placa/bandeja de filtración puede utilizarse para una variedad de análisis celulares, como los de transporte, toxicidad y cribado.
Application
Análisis con microesferas
Categoría investigación
Análisis con microesferas o resinas
Filtración general
Proteínas
Physical form
Código de colores: Transparente
Other Notes
Compatible con automatización: Sí
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Contenido relacionado
La filtración separa las sustancias en función de sus propiedades físicas o químicas. Las muestras de laboratorio se filtran habitualmente antes del análisis para reducir la complejidad de la muestra y aumentar la pureza del analito. Esto permite a los científicos generar resultados analíticos de mayor calidad.
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.