Key Documents
MIGSWG250
Millipore
Embudo Microfil® con S-Pak ®
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, for water, beverage, and pharmaceutical application.
Sinónimos:
Sistema de filtración por membrana, membrana MCE, membrana GSWG
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
material
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water
hydrophilic
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
parameter
250 mL sample volume
technique(s)
sterile filtration: suitable
filter diam.
47 mm
matrix
MF-Millipore
pore size
0.22 μm pore size
input
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
El sistema de filtración Microfil® es una solución sencilla y fiable para el análisis habitual de la contaminación microbiológica en materias primas, bebidas y agua. El sistema de filtración Microfil® elimina las etapas prolongadas, la configuración del equipo, los residuos y la esterilización en autoclave, y mejora la productividad del laboratorio. En este rentable sistema se utilizan embudos y membranas preesterilizados y listos para usar para propiciar la filtración. Con los embudos ultrafinos de Microfil®, de 100 o 250 ml, se elimina la necesidad de lavar y esterilizar después de cada prueba, lo que facilita la manipulación del equipo. Con los embudos Microfil® hay disponible una gama de membranas cuadriculadas preesterilizadas de 47 mm de diámetro . Las membranas se precintan individualmente en sobres despegables (membranas S-Pak®). Gracias al soporte de la membrana, las velocidades de filtración con el sistema de filtración Microfil® son más rápidas en comparación con los equipos de filtración tradicionales.
Application
El sistema de filtración Microfil® permite el análisis microbiológico rápido y preciso de varias muestras líquidas. El sistema de filtración es adecuado para las industrias de alimentos sólidos y líquidos, farmacéutica y cosmética.
Features and Benefits
  • Uso de membranas preesterilizadas con cuadrícula de 47 mm
  • Superficies hidrófobas del embudo para una mejor recuperación
  • Superficies interiores del embudo lisas sin rasguños
  • Precinto de la tapa para evitar el desvío de la membrana
  • Embudos de polímero aptos para contacto con alimentos, sin agentes que puedan inhibir el crecimiento bacteriano
  • El embudo de un solo uso preesterilizado se puede utilizar directamente, eliminando el uso de llama
  • Material de embudo de plástico reciclable que permite una mayor protección medioambiental
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.