MCGBL4S03
Filtro de barrera Millidisk® 0,22 µm hidrófilo/hidrófobo
Millidisk® Barrier 40
Sinónimos:
Durapore® 0,22 µm hidrófila/hidrófoba, cartucho Millidisk® Barrier 40
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF
polysulfone
polysulfone support
silicone seal
Quality Level
description
hydrophobic/hydrophilic
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Millidisk® Barrier 40
feature
hydrophilic
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millidisk®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
0.7 bar max. inlet pressure (10 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
7.6 L/min flow rate at 1 bar (ΔP)
technique(s)
gas filtration: suitable
filtration area
2000 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
input
sample type liquid
bubble point
≥1280 mbar (18.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
cartridge code
not applicable
General description
Packaging
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: BioProcessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación de las unidades de filtración con membrana Durapore® en la guía del usuario
- Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
4 ciclos de vapor in situ (SIP) de 60 min a 135 °C; 4 ciclos de autoclave de 60 min a 126 °C.
Analysis Note
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.