MABN641
Anti-TMEM16B Antibody, clone 7H10
clone 7H10, from mouse
Sinónimos:
Anoctamin-2, Transmembrane protein 16B
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7H10, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANO2(57101)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected TMEM16B in mouse retina cells (Stohr, H., et al. (2009). The Journal of Neuro. 29(21):6809-6818).
Calidad
Imunnohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected TMEM16B in mouse retina tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable