Documentos
MABC39
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-LAMP-1 (CD107a), clon 1D4B
clone 1D4B, from rat
Sinónimos:
lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1, CD107 antigen-like family member A, CD107a antigen
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1D4B, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Lamp1(16783)
General description
La proteína de membrana asociada al lisosoma 1 (LAMP-1) es una proteína de membrana de un solo paso tipo 1 muy glucosilada que pertenece a la familia de proteínas de membrana asociadas al lisosoma; un grupo de proteínas que constituyen la mayor parte de la membrana lisosómica y se consideran mediadores cruciales para la adhesión celular al interactuar con los receptores de carbohidratos. La LAMP-1 actúa proporcionando ligandos carbohidratos a las selectinas. También se cree que desempeña un papel en la producción de metástasis a partir de las células tumorales.
Immunogen
Fracción de membrana plasmática NIH/3T3 de la LAMP-1 ratón.
Application
Análisis mediante inmunoprecipitación: un laboratorio independiente utilizó un lote anterior en IP (Chen, 1985).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un laboratorio independiente utilizó un lote anterior en IC (Chen, 1985).
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Detección de la LAMP-1 (CD107a) utilizando este anticuerpo anti-LAMP-1 (CD107a), clon 1D4B, validado para utilizar en WB, IP, IC, IH, FC.
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Marcadores tumorales
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células NIH/3T3.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:50 000 de este anticuerpo detectó la LAMP-1 en 10 µg de lisado de células NIH/3T3.
Target description
~100 kDa observados. El peso molecular calculado de esta proteína es de 44 kDa. La proteína está muy glucosilada, por lo que su peso molecular se suele observar a partir de 95-115 kDa
Physical form
IgG2aκ monoclonal de rata purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células NIH/3T3
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jeong-Sun Ju et al.
The journal of physiological sciences : JPS, 66(5), 417-430 (2016-03-05)
Mitochondrial homeostasis is tightly regulated by two major processes: mitochondrial biogenesis and mitochondrial degradation by autophagy (mitophagy). Research in mitochondrial biogenesis in skeletal muscle in response to endurance exercise training has been well established, while the mechanisms regulating mitophagy and
Pablo Izquierdo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(42) (2021-10-14)
Microglia are the resident immune cells of the central nervous system. They constantly survey the brain parenchyma for redundant synapses, debris, or dying cells, which they remove through phagocytosis. Microglial ramification, motility, and cytokine release are regulated by tonically active
Paulina Kaminska et al.
EMBO reports, 25(5), 2278-2305 (2024-03-19)
SorLA, encoded by the gene SORL1, is an intracellular sorting receptor of the VPS10P domain receptor gene family. Although SorLA is best recognized for its ability to shuttle target proteins between intracellular compartments in neurons, recent data suggest that also
Urmi Bandyopadhyay et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(30), 11055-11060 (2014-07-16)
Lipofuscin, or aging pigment, is accreted as red autofluorescence in the lysosomes of motor neuron cell bodies in the ventral horn of WT mice by 3 mo of age. Strikingly, in two presymptomatic ALS mouse strains transgenic for mutant human
Christian Vogl et al.
The EMBO journal, 35(23), 2536-2552 (2016-07-28)
The transmembrane recognition complex (TRC40) pathway mediates the insertion of tail-anchored (TA) proteins into membranes. Here, we demonstrate that otoferlin, a TA protein essential for hair cell exocytosis, is inserted into the endoplasmic reticulum (ER) via the TRC40 pathway. We