MAB8257
Anticuerpo anti-gripe A, nucleoproteína, clon A1
clone A1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
A1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
Specificity
Específico para la nucleoproteína del virus de la gripe A. Tiene una unión más fuerte con la gripe A N1. No se observa reactividad cruzada con la gripe B u otros virus respiratorios. Se ha demostrado que reacciona con la cepa H5N1 aviar. No se observa reactividad con el virus de la gripe B ni otros virus respiratorios.
Immunogen
Epítopo: nucleoproteína
Gripe A
Application
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
Enfermedades infecciosas
El anticuerpo anti-virus A de la gripe, nucleoproteína, clon A1, detecta el nivel de gripe A y se ha publicado y validado para utilizar en IF.
Inmunofluorescencia indirecta de muestras fijadas con acetona.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Enfermedades infecciosas - víricas
Physical form
Inmunoglobulina de ratón purificada en proteína A en fosfato de sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, con azida sódica al 0,1 % como conservante.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener durante 1 año entre 2 y 8°C desde la fecha de envío. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Portaobjetos de control de la gripe, número de referencia 5010-5
Portaobjetos de control de la gripe, número de referencia 5010-5
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Los clientes también vieron
PloS one, 11(7), e0159074-e0159074 (2016-07-16)
Antibodies against spike proteins of influenza are used as a tool for characterization of viruses and therapeutic approaches. However, development, production and quality control of antibodies is expensive and time consuming. To circumvent these difficulties, three peptides were derived from
Evaluation of an epitope-blocking enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of antibodies to influenza A virus in domestic and wild avian and mammalian species.
Journal of Virological Methods null
PloS one, 7(5), e36318-e36318 (2012-05-09)
In this study, the effect of innate serum inhibitors on influenza virus infection was addressed. Seasonal influenza A(H1N1) and A(H3N2), 2009 pandemic A(H1N1) (H1N1pdm) and highly pathogenic avian influenza (HPAI) A(H5N1) viruses were tested with guinea pig sera negative for
Neoplasia (New York, N.Y.), 21(10), 945-962 (2019-08-20)
Down-regulation or loss of MHC class I expression is a major mechanism used by cancer cells to evade immunosurveillance and increase their oncogenic potential. MHC I mediated antigen presentation is a complex regulatory process, controlled by antigen processing machinery (APM)
PloS one, 9(5), e97696-e97696 (2014-05-23)
This study describes the development of aptamers as a therapy against influenza virus infection. Aptamers are oligonucleotides (like ssDNA or RNA) that are capable of binding to a variety of molecular targets with high affinity and specificity. We have studied