Key Documents
MAB8258
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-gripe A, nucleoproteína, clon A3
clone A3, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
A3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
Specificity
Específico para la nucleoproteína del virus de la gripe A. Se observa una reactividad más fuerte con las cepas de gripe A tipo N2/N3. No se observa reactividad cruzada con el virus de la gripe B ni con otros virus respiratorios.
Immunogen
Epítopo: nucleoproteína
Gripe A
Application
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
Detección del virus de la gripe A utilizando este anticuerpo anti-gripe A, nucleoproteína, clon A3, validado para utilizar en IF.
Inmunofluorescencia indirecta
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Physical form
Inmunoglobulina purificada de ratón proteína A en fosfato de sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, con acida sódica al 0,1 % como conservante.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener durante 1 año entre 2 y 8°C desde la fecha de envío. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Portaobjetos de control de la gripe, número de referencia 5010-5
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Hannes Bucher et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 357(3), 606-618 (2016-03-27)
Viral infections trigger exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and tiotropium, a M3 receptor antagonist, reduces exacerbations in patients by unknown mechanisms. In this report, we investigated whether tiotropium has anti-inflammatory effects in mice exposed to cigarette smoke (CS)
Hongbin Wang et al.
Cell discovery, 4, 14-14 (2018-04-06)
Iron is an essential nutrient for cell survival and is crucial for DNA replication, mitochondrial function and erythropoiesis. However, the immunological role of iron in viral infections has not been well defined. Here we found the iron salt ferric ammonium
Jin H Kim et al.
Scientific reports, 12(1), 3152-3152 (2022-02-26)
Despite the availability of vaccines and antiviral therapies, seasonal influenza infections cause 400,000 human deaths on average per year. Low vaccine coverage and the occurrence of drug-resistant viral strains highlight the need for new and improved countermeasures. While influenza A
Graham D Williams et al.
Nature communications, 9(1), 465-465 (2018-02-02)
Influenza A virus nucleoprotein (NP) association with viral RNA (vRNA) is essential for packaging, but the pattern of NP binding to vRNA is unclear. Here we applied photoactivatable ribonucleoside enhanced cross-linking and immunoprecipitation (PAR-CLIP) to assess the native-state of NP-vRNA
Liqi Liu et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 14(3), 532-539 (2018-01-05)
Since the first confirmed case of H7N9 infection was reported in China, there have been five epidemic waves of human H7N9 infections between 2013 and 2017. The fifth wave differed from the previous four waves in that highly pathogenic avian