Documentos clave
MAB810R
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-citomegalovirus, clon 8B1.2
clone 8B1.2, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
CMV
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8B1.2, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
El citomegalovirus humano (CMVH) es un patógeno humano ubicuo que pertenece a la familia de los herpesvirus. El ciclo de vida del virus tarda unas setenta y dos horas en completarse. Después de la fusión inicial de la envoltura vírica con la membrana plasmática de la célula, la partícula vírica encapsulada se libera en el citoplasma y en pocos minutos se traslada al núcleo. Mediante transporte activo a través de los poros nucleares, la cápside consigue entrar y se deposita el ADN del virus. A continuación se produce la expresión génica del virus de una manera temporalmente regulada, primero con la expresión de los genes tempranos inmediatos, seguidos de los genes tempranos, y después, una vez comenzada la replicación vírica, los genes tardíos. Se ha demostrado que todas las proteínas tempranas inmediatas son transactivadoras, siendo las IE1-72 y IE2-86 las mejor caracterizadas. Estos genes regulan la expresión de los factores necesarios para la replicación del virus.
Especificidad
Reacciona con un antígeno temprano inmediato no estructural de 68-72 kDa. Este antígeno se puede detectar 1 hora después de la infección al mostrar un patrón de tinción intranuclear. Esta tinción alcanza un máximo a las 10-12 horas. Este antígeno persiste y puede detectarse durante todo el ciclo completo de infección por el CMV.
Inmunógeno
Antígeno temprano inmediato purificado por afinidad de células MRC-5 infectadas con el CMV AD169 (ATCC).
Aplicación
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
ELISA
Western Blot: 1:200. Reconoce una banda de aproximadamente 70 kDa
Inmunofluorescencia 1:200-1:400.
Inmunohistoquímica 1:200-1:800.
Funciona en cortes de tejido incluido en parafina.
FACS
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El anticuerpo anti-citomegalovirus, clon 8B1.2, detecta el nivel de citomegalovirus, y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA, FC, IF y WB.
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Descripción de destino
68-72 kDa
Forma física
Inmunoglobulina purificada de ratón proteína A en fosfato de sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, con acida sódica al 0,1 % como conservante.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Almacenamiento y estabilidad
Mantener durante 1 año entre 2 y 8°C desde la fecha de envío. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Nota de análisis
Control
Portaobjetos de control del citomegalovirus, número de referencia 5027-5
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Jiri Bartek et al.
Molecular oncology, 11(8), 945-964 (2017-04-07)
Medulloblastomas are the most common, and often fatal, paediatric brain tumours that feature high genomic instability, frequent infection by human cytomegalovirus (HCMV) and resistance to radiation and chemotherapy. The causes of the pronounced chromosomal instability and its potential links with
Human cytomegalovirus clinical strain-specific microRNA miR-UL148D targets the human chemokine RANTES during infection.
Kim, Y; Lee, S; Kim, S; Kim, D; Ahn, JH; Ahn, K
PLoS Pathogens null
Aldi Pupuleku et al.
Frontiers in immunology, 8, 1317-1317 (2017-11-09)
Human cytomegalovirus (HCMV) infection promotes the differentiation and persistent expansion of a mature NK cell subset, which displays high surface levels of the activating CD94/NKG2C NK cell receptor, together with additional distinctive phenotypic and functional features. The mechanisms underlying the
High prevalence of human cytomegalovirus in brain metastases of patients with primary breast and colorectal cancers.
Taher, C; Frisk, G; Fuentes, S; Religa, P; Costa, H; Assinger, A; Vetvik, KK; Bukholm et al.
Translational Oncology null
Thomas Harwardt et al.
PLoS pathogens, 12(7), e1005748-e1005748 (2016-07-09)
The human cytomegalovirus (hCMV) major immediate-early 1 protein (IE1) is best known for activating transcription to facilitate viral replication. Here we present transcriptome data indicating that IE1 is as significant a repressor as it is an activator of host gene