This product is prepared at a concentration of 0.3 mg/mL. Each 100 µL vial contains 0.03 mg (30 µg) of antibody.
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
General description
Immunogen
Application
Análisis mediante citometría de flujo: Una dilución 1:300 de un lote representativo detectó el receptor de andrógenos en células 0,2X10E6 MCF-7.
Análisis de inmunoprecipitación de la cromatina: Un lote representativo de un laboratorio independiente causó inmunoprecipitación del receptor de andrógenos de células DU145 transfectadas de forma estable con un promotor 7 kD-PSA, diferentes vectores lentivirales AR poli A y un vector hZMIZ1 etiquetado con FLAG (Li, X., et al (2011). PLoS One. 6(9):e25040.).
Análisis mediante inmunohistoquímica: Un lote representativo de un laboratorio independiente detectó el receptor de andrógenos en tejido embrionario de rata, tejido testicular neonatal de rata y tejido testicular adulto de rata (Nation, T., et al. (2010). J Surg. Pediatr 46(8): 1539- 1543.)).
Análisis mediante inmunocitoquímica: Un lote representativo de un laboratorio independiente detectó el receptor de andrógenos en células MCF-7 transfectadas de forma estable con receptor de andrógenos (Ghatge, R. P., et al (2005). Breast Cancer Res. 7(6):R1036-1050.).
Análisis de secuenciación con inmunoprecipitación de la cromatina: Un lote representativo de un laboratorio independiente causó inmunoprecipitación de los receptores de andrógenos de lisados de células LNCaP en determinadas condiciones de tratamiento (Zhao, J. C., et al (2012). Genome Res. 22(2):322-331.).
Análisis mediante inmunocitoquímica: Una dilución 1:1000 de un lote representativo detectó el receptor de andrógenos en células LNCaP.
Epigenética y función nuclear
Factores de transcripción
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): Una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó el receptor de andrógenos en 10 µg de lisado de células LNCaP.
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description from rabbit, purified by affinity chromatography | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using human MCF7 cell lysate ( 250 μg), microarray: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of rat brain, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-40 μg/mL using microwave-pretreated human prostate tissue sections | technique(s) ELISA: 1:40000, western blot: 1:500-1:1000, immunohistochemistry: 1:50-1:100 | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 |
| purified by affinity chromatography | purified by - | purified by - | purified by - |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. - | NCBI accession no. | NCBI accession no. - |
| species reactivity (predicted by homology) bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology) | species reactivity (predicted by homology) - | species reactivity (predicted by homology) - | species reactivity (predicted by homology) - |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
How many grams of antibody are in this tube?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, What's the concentration of the antibody? Thank you
1 answer-
The antibody concentration of this product is 0.3 mg/mL.