MAB4190
Anticuerpo anti-Ki-67, clon Ki-S5
clone Ki-S5, Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Ki-S5, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MKI67(4288)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Epigenética y función nuclear
Se utilizó una concentración de 5-10 μg/ml de un lote anterior en la IC.
Inmunohistoquímica:
Se utilizó una concentración de 5-10 μg/ml de un lote anterior en la IH.
Inmunohistoquímica:
5-10 µg/ml en tejido incluido en parafina fijado con formol. Tampón citrato y recuperación del antígeno en microondas
Citometría de flujo:
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en FC.
Inmunotransferencia Western:
1-10 µg/ml
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot):
Una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó una proteína de 345 kDa y 395 kDa asociada al ciclo celular en 10 μg de lisados de A431.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Tejido amigdalino, lisado de células A431
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c