MAB324
Anticuerpo anti-enolasa neuroespecífica, clon 5E2
clone 5E2, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
NSE
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
clon
5E2, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Gamma enolasa neuroespecífica humana. Reconoce una banda de 45 kD que corresponde a la NSE gamma en inmunotransferencias de extractos cerebrales humanos.
Inmunógeno
Enolasa neuroespecífica de cerebro humano.
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
Neurociencia
El anticuerpo anti-enolasa neuroespecífica, clon 5E2, detecta el nivel de enolasa neuroespecífica , y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA, WB, IC, IH(P).
Inmunotransferencia
ELISA
Inmunohistoquímica. Puede utilizarse en cortes incluidos en parafina y fijados en formol.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
ELISA
Inmunohistoquímica. Puede utilizarse en cortes incluidos en parafina y fijados en formol.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Marcadores neuronales y de la glía
Ligadura / enlace
Sustituye a: CBL220
Forma física
Líquido en PBS pH 7,4 que contiene azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Almacenamiento y estabilidad
Mantener a 2-8 °C durante un máximo de 12 meses en condiciones estériles.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
The neural adhesion molecule TAG-1 modulates responses of sensory axons to diffusible guidance signals.
Law, CO; Kirby, RJ; Aghamohammadzadeh, S; Furley, AJ
Development null
Feng Sun et al.
Carcinogenesis, 37(7), 701-711 (2016-05-22)
Neuroendocrine prostate cancer (NEPC) has a poor prognosis, with a median survival of less than 1 year after diagnosis. Following androgen deprivation therapy, prostate adenocarcinoma cells have been observed to develop an androgen receptor-negative, terminally differentiated and indolent neuroendocrine-like phenotype.
Maja Mustapic et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 278-278 (2017-06-08)
Our team has been a pioneer in harvesting extracellular vesicles (EVs) enriched for neuronal origin from peripheral blood and using them as a biomarker discovery platform for neurological disorders. This methodology has demonstrated excellent diagnostic and predictive performance for Alzheimer's
Benedito A Carneiro et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 24(12), 2732-2739 (2018-03-22)
Purpose: Small cell carcinoma of the prostate (SCCP) is an aggressive disease that can arise de novo or by transdifferentiation from prostate adenocarcinoma. Alterations in anaplastic lymphoma kinase (ALK) gene are involved in neuroblastoma, lung cancer, and other malignancies, but
Formation of neurospheres from human embryonal carcinoma stem cells.
Grace M Horrocks, Lyndsey Lauder, Rebecca Stewart, Stefan Przyborski
Biochemical and biophysical research communications null