Documentos clave
AB951-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-enolasa neuroespecífica
from rabbit
Sinónimos:
Gamma-enolase, 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, Enolase 2, Neural enolase, Neuron-specific enolase, NSE
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ENO2(2026)
General description
La enzima glucolítica enolasa (2-fosfo-D-glicerato hidrolasa, E.C. 4.2.1.11) se compone de dos subunidades y existe en tres formas moleculares en el cerebro humano: enolasa no neuronal (NNE; alfa, alfa-′enolasa), enolasa neuroespecífica (NSE; gamma,gamma′-enolasa, también conocida como proteína 14-3-2 y NSP) y el heterodímero alfa, gamma′-enolasa de corta duración. La forma neuroespecífica es una protina homodímera muy ácida de 78 kDa, que se ha encontrado en elementos nerviosos centrales y periféricos y también en muchas células neuroendocrinas y tumores derivados. La NSE es considerada como el marcador sérico mejor descrito del cáncer microcítico de pulmón. Además, la medición de los niveles de NSE en el suero y en el líquido cefalorraquídeo después de una isquemia cerebral y una lesión craneal traumática proporciona un indicador de laboratorio fiable del grado de daño de las células cerebrales y puede permitir la predicción temprana del pronóstico.
Specificity
Este anticuerpo reconoce una región cercana al N-terminal de la enolasa neuroespecífica.
Immunogen
Epítopo: Cerca del N-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a cerca del extremo terminal N de la enolasa neuroespecífica humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:100 de un lote representativo detectó la enolasa neuroespecífica en cortes de tejido de tálamo humano y de glioma.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-enolasa neuroespecífica es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico dirigido contra la enolasa neuroespecífica, y se ha probado en inmunotransferencia Western e IHC (parafina).
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cerebral de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la enolasa neuroespecífica en 10 µg de lisado de tejido cerebral de rata.
Target description
~47 kDa observados. Nº de ref. AB951, el anti-enolasa neuroespecífica detecta la alfa enolasa (ENO1) en ~39 kDa Sin embargo, se ha observado la enolasa neuroespecífica en ~48 kDa (Braus, B., K., et al (2008). Vet Immunol Immunopathol 124(1-2):177-183.; Feo, S., et al. (2000). FEBS Lett. 473(1):47-52.).
Linkage
Sustituye a: AB951
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido cerebral rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Colin H Quinn et al.
International journal of bioprinting, 9(4), 723-723 (2023-06-16)
The use of three-dimensional (3D) bioprinting has remained at the forefront of tissue engineering and has recently been employed for generating bioprinted solid tumors to be used as cancer models to test therapeutics. In pediatrics, neural crest-derived tumors are the