Documentos
MAB2241
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Tau, clon Tau 12
clone Tau 12, from mouse
Sinónimos:
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
clone
Tau 12, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Las proteínas asociadas a los microtúbulos, o MAPS, se unen a las subunidades de tubulina de las estructuras microtubulares y regulan su estabilidad funcional. En las células, las MAP se unen a los monómeros de tubulina y a la tubulina multimerizada. La unión de la MAP a la tubulina multimerizada estabiliza aún más la formación de estructuras de microtubulina de orden superior. La unión de la MAP a las estructuras microtubulares está mediada por fosforilación a través de la cinasa regulada por afinidad de los microtúbulos (MARK). La fosforilación libera las MAP unidas a los microtúbulos, desestabilizando la estructura e impulsando el desmontaje. Hay predominantemente dos tipos de MAP, la I y la II. La MAP de tipo II incluye la MAP2, la MAP4 y la tau, y se encuentra en el tejido nervioso. Existen seis isoformas de la tau en el tejido cerebral, que se distinguen por su número de dominios de unión. Tres isoformas tienen tres dominios de unión y las otras tres tienen cuatro dominios de unión. Los dominios de unión se encuentran en el extremo carboxi-terminal de la proteína y tienen carga positiva, lo que permite que se unan al microtúbulo cargado negativamente. Las isoformas con cuatro dominios de unión son mejores en la estabilización de los microtúbulos que las que tienen tres dominios de unión.
Specificity
No se ha determinado la reactividad con otras especies.
Nº de ref. MAB2241 Reconoce la región N-terminal de Tau.
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Péptido lineal sintético conjugado con KLH.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-Tau, clon Tau 12, es un anticuerpo contra la Tau para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Quality
Inmunotransferencia Western:
Target description
50-68 kDa
Linkage
Sustituye a: MAB10417
Physical form
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Proteína en Tris-Glicina 0,1 M (pH 7,4) NaCl 150 mM con NaN3 al 0,05 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido cerebral humano
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
April L Darling et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 30(7), 1350-1359 (2021-03-10)
Alzheimer's disease is a progressive fatal neurodegenerative disease with no cure or effective treatments. The hallmarks of disease include extracellular plaques and intracellular tangles of aggregated protein. The intracellular tangles consist of the microtubule associated protein tau. Preventing the pathological
Michael J Ellis et al.
Acta neuropathologica, 147(1), 87-87 (2024-05-18)
Antibodies are essential research tools whose performance directly impacts research conclusions and reproducibility. Owing to its central role in Alzheimer's disease and other dementias, hundreds of distinct antibody clones have been developed against the microtubule-associated protein Tau and its multiple
Hiroki Takeuchi et al.
NPJ vaccines, 5, 28-28 (2020-03-29)
Pathological aggregates of tau proteins accumulate in the brains of neurodegenerative tauopathies including Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration (FTLD-tau). Although immunotherapies of these disorders against tau are emerging, it is unknown whether nasal delivery, which offers many benefits over
Carmen Romero-Molina et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 421-421 (2018-11-30)
Microglial cells are crucial players in the pathological process of neurodegenerative diseases, such as Alzheimer's disease (AD). Microglial response in AD has been principally studied in relation to amyloid-beta pathology but, comparatively, little is known about inflammatory processes associated to
Francesc X Guix et al.
International journal of molecular sciences, 19(3) (2018-03-03)
Progressive cerebral accumulation of tau aggregates is a defining feature of Alzheimer's disease (AD). A popular theory that seeks to explain the apparent spread of neurofibrillary tangle pathology proposes that aggregated tau is passed from neuron to neuron. Such a