Merck
05-804
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
Upstate, mouse monoclonal, 1E1/A6
Sinónimos:
Anticuerpo anti-Tau
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
1E1/A6, monoclonal
Species reactivity:
mouse, bovine, human, rat
Application:
IHC, WB
Citations:
90
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anticuerpo anti-Tau (isoforma de 4 repeticiones RD4), clon 1E1/A6, culture supernatant, clone 1E1/A6, Upstate®
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
1E1/A6, monoclonal
species reactivity
mouse, bovine, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762), Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
General description
Las proteínas asociadas a los microtúbulos, o MAPS, se unen a las subunidades de tubulina de las estructuras microtubulares y regulan su estabilidad funcional. En las células, las MAP se unen a los monómeros de tubulina y a la tubulina multimerizada. La unión de la MAP a la tubulina multimerizada estabiliza aún más la formación de estructuras de microtubulina de orden superior. La unión de la MAP a las estructuras de los microtúbulos está mediada por la fosforilación a través de la cinasa reguladora de afinidad a microtúbulos (MARK). La fosforilación libera las MAP unidas a los microtúbulos, desestabilizando la estructura e impulsando el desmontaje. Hay predominantemente dos tipos de MAP, la I y la II. La MAP de tipo II incluye la MAP2, la MAP4 y la tau, y se encuentra en el tejido nervioso. Existen seis isoformas de la tau en el tejido cerebral, que se distinguen por su número de dominios de unión. Tres isoformas tienen tres dominios de unión y las otras tres tienen cuatro dominios de unión. Los dominios de unión se encuentran en el extremo carboxi-terminal de la proteína y tienen carga positiva, lo que permite que se unan al microtúbulo cargado negativamente. Las isoformas con cuatro dominios de unión son mejores en la estabilización de los microtúbulos que las que tienen tres dominios de unión.
~68-72 kDa
Immunogen
Péptido sintético conjugado con tiroglobulina bovina correspondiente a los aminoácidos 275-291 (VQIINKLDLSNVQSKC) de la Tau humana (isoforma de 4 repeticiones RD4). La región es la unión flanqueante codificada por los exones adyacentes 9 y 11, incluido el exón 10. La secuencia inmunizante es idéntica en humanos, ratas, ratones y bovinos.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-Tau (isoforma de 4 repeticiones RD4), clon 1E1/A6, está validado para utilizar en IH y WB para la detección de Tau (isoforma de 4 repeticiones RD4).
Inmunohistoquímica:
Un laboratorio independiente ha comunicado que este anticuerpo detecta la proteína Tau (isoforma de 4 repeticiones RD4) en cortes cerebrales incluidos en parafina esterilizados en autoclave. (De Silva, R., 2003;Togo, T., 2002)
Detección diferencial de taupatías: (Togo, T., 2002)
Subcategoría de investigación
Cinasas y fosfatasas
Enfermedades neurodegenerativas
Biochem/physiol Actions
Reconoce Tau (isoforma de 4 repeticiones RD4), Pm 45-65 kDa. La banda de mayor PM (68-72 kDa) representa la Tau fosforilada.
Se espera reactividad cruzada con ratones y bovinos debido a homología de secuencia.
Physical form
Sin purificar
Sobrenadante de cultivo monoclonal de ratón que contiene azida sódica al 0,05 %.
Congelado a -20°C.
Preparation Note
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: La variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Fracción citosólica cerebral de rata.
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en fracción citosólica cerebral de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
Una dilución 1:1 000-1:10 000 de este lote detectó la Tau (isoforma de 4 repeticiones RD4) en una fracción citosólica cerebral de rata.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)