MAB2056
Anti-Integrin α3 Antibody, clone ASC-1
clone ASC-1, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
CD49c
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
ASC-1, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGA3(3675)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
EHS laminin, and laminin GD-2 peptide. Potentiates inhibition of SKOV-3 cell adhesion to EHS laminin by anti-integrin alpha 5 antibody GoH3. Does not inhibit cell adhesion to fibronectin or collagen type IV.
Immunohistochemistry: on acetone-fixed frozen human epithelial tissues including tongue, foreskin and ovary. Not for use on formalin-fixed tissue.
Flow cytometry: stains human squamous cell carcinoma (SCC9), ovarian carcinoma (SKOV-3) and umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
Immunoprecipitation: precipitates PAGE bands of 130kDa (reduced) or 116kDa and 135kDa (non-reduced) from surface-biotinylated SCC9 or SKOV-3 cells.
Working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable