Documentos clave
MAB1501X
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-actina, clon C4, conjugado con Alexa Fluor 488
clone C4, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
MAB1501, MAB1501R
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
C4, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
chicken (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTA1(58)
General description
Las actinas son proteínas eucariotas ubicuas que actúan como unidades estructurales básicas multifuncionales de los microfilamentos citoesqueléticos. Desempeñan papeles cruciales en una amplia gama de procesos celulares, como la división celular, la migración celular, la remodelación de la cromatina, la regulación de la transcripción y el tráfico de vesículas. Estas funciones se atribuyen a su capacidad de formar filamentos, que se pueden ensamblar y desmontar rápidamente dependiendo de las necesidades de la célula. Se han comunicado al menos seis tipos diferentes de actina en mamíferos. Las actinas muestran alrededor del 90 % de homología de secuencia general, pero las isoformas no muestran patrones de expresión específicos de tejido, espaciales ni temporales, y solo se encuentra un 50-60 % de homología en sus 18 restos N-terminales. Las beta y gamma actinas, también conocidas como actinas citoplásmicas, están muy conservadas en los animales superiores y se expresan predominantemente en células no musculares, donde controlan la estructura celular. Exocitosis y motilidad. Son proteínas casi idénticas y difieren solo en cuatro aminoácidos de la región N-terminal. Las otras cuatro isoformas de actina se suelen encontrar en tipos específicos de tejido muscular adulto. Las actinas alfa-cardíacas y alfa-esqueléticas se expresan en los músculos estriados cardiaco y esquelético, respectivamente. Las actinas alfa y gamma se encuentran principalmente en el músculo liso vascular y en los músculos lisos entéricos, respectivamente. Se ha demostrado que en condiciones de unión al calcio, la beta-actina exhibe un comportamiento más dinámico que la gamma-actina con mayores tasas de polimerización y despolimerización. Además, las beta y gamma-actinas pueden copolimerizar fácilmente, y los filamentos resultantes exhiben tasas de polimerización y despolimerización que varían en función del cociente beta a gamma-actina (Lessard, JL., et al.(1988). Cell Motility Cytoskeleton 10(3); 349-362.
Specificity
El MAB1501 es un anticuerpo anti-pan actina que se une a un epítopo en una región muy conservada de la actina; por lo tanto, este anticuerpo reacciona con las seis isoformas de la actina de vertebrados (Lessard, 1988). Reacciona con las formas globular (G) y filamentosa (F) de la actina y no interfiere en la polimerización de la actina para formar filamentos, en una proporción de hasta un anticuerpo por dos monómeros de actina. Sin embargo, este anticuerpo aumenta la extensión de la polimerización cuando se utiliza en una proporción menor de anticuerpo a actina. Además de marcar los miotubos, el anti-actina tiñe los mioblastos y los fibroblastos. Aunque el clon C4 se prepara como anticuerpo contra la actina de los músculos de la molleja de pollo, reacciona con las actinas de todos los vertebrados, así como con las actinas de Dictyostelium discoideum y Physarum polycephalum (Lessard, 1988).
No se ha probado en otras especies.
Immunogen
Actina de molleja de pollo purificada (Lessard, 1988).
El epítopo está conservado en todas las actinas conocidas.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-actina, clon C4, conjugado con Alexa Fluor 488, detecta la concentración de actina y ha sido publicado y validado para utilizar en IF.
Inmunofluorescencia: 1:200-1:1 000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Citoesqueleto
Quality
Evaluada mediante inmunofluorescencia en un lote representativo empleando células HeLa.
Target description
~43 kDa
Linkage
Sustituye a: MAB1501X
Physical form
Proteína G purificada
Purificada en PBS con 15 mg/ml de BSA y NaN3 al 0,05 %, conjugado con Alexa Fluor 488.
Storage and Stability
Conservar entre 2 y 8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 1 año después de la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Alexa Fluor es una marca registrada de Molecular Probes, Inc.
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Monica Monici et al.
Molecular bioSystems, 9(6), 1147-1161 (2013-02-01)
Laser therapy is used in physical medicine and rehabilitation to accelerate muscle recovery and in sports medicine to prevent damages produced by metabolic disturbances and inflammatory reactions after heavy exercise. The aim of this research was to get insight into
Shirley Genah et al.
Biomedicines, 9(3) (2021-04-04)
The fine control of inflammation following injury avoids fibrotic scars or impaired wounds. Due to side effects by anti-inflammatory drugs, the research is continuously active to define alternative therapies. Among them, physical countermeasures such as photobiomodulation therapy (PBMT) are considered