LIF1010
Factor inhibidor de la leucemia humano
10 µg, human recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture
Sinónimos:
Human LIF, Human Leukemia Inhibitory Factor, LIF, hLIF
About This Item
Productos recomendados
biological source
human
Quality Level
assay
>95% (HPLC and SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥1 x 10(E8) U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
10 μg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
input
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... LIF(3976)
General description
Application
Unit Definition
Physical form
Storage and Stability
Fabricado por CHEMICON International, Inc., el LIF está protegido bajo las patentes estadounidenses números 5,443,825, 5,750,654 y 6,261,548, la patente europea número 0285 448 y patentes extranjeras relacionadas, y no puede revenderse.
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
in vitro
, usos terapéuticos ex vivo o
in vivo
o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
ETIQUETA DE LICENCIA - USO RESTRINGIDO AL USO EXPERIMENTAL ÚNICAMENTE
El factor inhibidor de la leucemia («LIF») está protegido por las patentes estadounidenses número 5.443.825 y 5.750.654 y las patentes canadienses 1.341.581 y 1.341.469 propiedad de AMRAD Corporation Ltd.y autorizado en exclusiva a Millipore para usos experimentales. El uso de este producto está limitado exclusivamente a la investigación y no puede utilizarse para fines comerciales, como la creación o desarrollo de otros productos experimentales a partir de este producto o su uso como componente de un kit para investigación. Este producto no está previsto para su uso en humanos ni para fines diagnósticos.
El comprador puede negarse a aceptar las condiciones de esta etiqueta de licencia devolviendo este producto sin abrir y recibirá el reembolso completo del precio de compra pagado.
Las entidades con ánimo de lucro o entidades de investigación comercial que adquieran este producto deberán ejecutar una licencia comercial separada con Millipore en los tres meses siguientes a la compra. Los investigadores no pueden transferir este producto o sus derivados a investigadores que realicen investigación comercial en otras organizaciones sin ánimo de lucro o en organizaciones con fines lucrativos, sin el consentimiento expreso por escrito de Millipore y sin que esas entidades tengan una licencia expresa de Millipore para el uso del producto. Aparte de lo dispuesto específicamente en este documento, un cesionario de este producto no tendrá derecho a transferir este producto o sus derivados a ninguna otra persona o entidad.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.