ESG1106
Proteína LIF recombinante de ratón ESGRO®
ESGRO Leukemia Inhibitory Factor (LIF) supplement for mouse ES cell culture. Each vial contains 10^6 units/ml
Sinónimos:
Mouse LIF, Mouse Leukemia Inhibitory Factor, Murine LIF, Murine LIF, Mouse LIF, mLIF, mLIF
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
>95% (active component mLIF, SDS-PAGE)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
concentración
1000000 units/mL
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
Información sobre el gen
mouse ... LIF(16878)
Descripción general
Aplicación
PROTOCOLOS SUGERIDOS:
Células madre embrionarias: En cultivos de células madre embrionarias pluripotenciales DE3 y MBL-1 suele observarse la necesidad de 1000 U de suplemento ESGRO por 1,0 ml de medios de cultivo de tejido para mantener las células madre embrionarias con un fenotipo de célula madre. Se han utilizado también concentraciones similares de mLIF para la transmisión en la línea germinal de células madre embrionarias alteradas genéticamente (E3).
A la concentración recomendada, 107 unidades de suplemento ESCRO son suficientes para 10,0 l de medios de cultivo tisular y 106 unidades de suplemento ESGRO lo son para 1,0 l de medios de cultivo de tejido.
Forma física
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Ensayos con células madre embrionarias: Inhibición de la diferenciación a 1000 unidades/ml leucemia mieloide murina, valoración M1: Actividad específica>/= 108 unidades/ mg
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Protocolos
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Contenido relacionado
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.