IF009
Proteína interferón-α A recombinante humana
Interferon-α A Protein, Recombinant mouse.
Sinónimos:
Interferon alpha-2
General description
Interferón alfa A (IFNalfaA) recombinante de ratón purificado
Origen del producto: gen obtenido del ADN de ratón expresado en E. coli.
Unit Definition
Actividad específica: Las unidades se determinan con respecto al patrón de referencia internacional para el interferón alfa A murino (IFNalfa) proporcionada por los National Institutes of Health. Unidad de actividad medida en células L929 murinas con el virus de la encefalomiocarditis (EMCV).
Physical form
Congelado, en PBS que contiene seroalbúmina bovina (BSA) al 0,1 %.
Storage and Stability
Después de su recepción, este producto debe conservarse a -70°C o menos para que retenga toda su actividad. Al descongelar, el contenido del tubo debe distribuirse en tubos separados para que la congelación y descongelación se mantengan al mínimo. Use puntas de pipeta y tubos de polipropileno cuando diluya este interferón. Diluya solo en disoluciones tampón que contengan proteínas, como la seroalbúmina bovina (BSA) al 0,1%.
Analysis Note
Actividad específica: Determinada mediante el ensayo de inhibición del efecto citopático inducido por el virus. En este ensayo antivírico para interferón, aproximadamente 1 unidad/ml de interferón es la cantidad necesaria para producir un efecto citopático del 50 %
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Immunology and cell biology, 91(1), 52-59 (2012-09-19)
Toll-like receptor (TLR) activation by microbial pathogens triggers inflammatory responses against microbes. The phagocytic clearance of invading microbes and apoptotic immune cells is essential to resolve inflammation. However, the relationship between TLR activation and phagocytosis is poorly understood. We found
EMBO reports, 22(9), e52547-e52547 (2021-07-02)
Herpes simplex virus (HSV) establishes latent infection in long-lived neurons. During initial infection, neurons are exposed to multiple inflammatory cytokines but the effects of immune signaling on the nature of HSV latency are unknown. We show that initial infection of