Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
HF18004XSS
Millipore
Hi-Flow Plus HF18004
backing thickness 4 mil, size 30.5 cm × 25 cm, pack of 5 sheets
Sinónimos:
Membrana Hi-Flow Plus 180, HF, Hi-Flow, membrana de flujo lateral, membrana de inmunoanálisis, membrana de nitrocelulosa
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NA.28
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 5 sheets
Nivel de calidad
Parámetros
180 sec/4 cm capillary flow rate
grosor de refuerzo
4 mil
tamaño
30.5 cm × 25 cm
Descripción general
Las membranas Hi-Flow Plus están diseñadas y optimizadas para ser utilizadas en pruebas de flujo lateral para diagnóstico rápido que requieren una uniformidad y un rendimiento superiores. Las pruebas de flujo lateral facilitan la detección o cuantificación rápida y práctica de analitos tales como los anticuerpos y los antígenos presentes en muestras biológicas, como sangre, saliva y orina. Las membranas Hi-Flow™ Plus son ideales para dichas aplicaciones. Disponibles en una variedad de tiempos de flujo capilar y de opciones de refuerzo, elegir las membranas Hi-Flow™ Plus puede mejorar el rendimiento del ensayo y ofrecer flexibilidad para cumplir con una amplia gama de requisitos de diseño del ensayo. Hi-Flow™ Plus 180 (HF180) es adecuada para ensayos donde la sensibilidad es crucial, el analito de interés puede presentarse en cantidades limitadas y la velocidad no es la preocupación principal. Este paquete Hi-Flow™ Plus 180 contiene 5 láminas de muestra de membrana de nitrocelulosa con refuerzo de 4 mil con un tiempo de flujo capilar nominal de 180 segundos/4 cm.
Aplicación
  • La membrana Hi-Flow Plus es una materia prima crucial adecuada para ser utilizada en una amplia gama de aplicaciones de pruebas de flujo lateral, como la determinación de enfermedades infecciosas (COVID-19, VIH, gripe, paludismo, ETS), así como en la salud de la mujer, la detección de biomarcadores, el análisis de drogas, el desarrollo de fármacos, las pruebas medioambientales, las aplicaciones agrícolas, la salubridad alimentaria, los análisis de calidad de productos y la salud animal.
  • Las membranas Hi-Flow Plus son adecuadas para su uso con todas las técnicas de prueba de flujo lateral, incluidos los análisis de detección competitivos, tipo sándwich y múltiples.
  • Están optimizadas para ser utilizadas en pruebas cualitativas y cuantitativas y combinan bien con partículas detectoras de flujo lateral como las nanopartículas de oro coloidal y las microesferas teñidas o fluorescentes, entre otras.
  • Las membranas Hi-Flow Plus son adecuadas para su uso en pruebas de flujo lateral diseñadas para detectar analitos presentes en una amplia gama de matrices de muestras, como sangre, saliva, orina, hisopos nasofaríngeos, sudor, entre otras.
Características y beneficios
CARACTERÍSTICAS:
  • Química de superficie y flujo constantes, proceso de fabricación robusto
  • Química de superficie patentada optimizada para aplicaciones de flujo lateral
  • Alto nivel de calidad: MQ400
  • Socio y marca de confianza con décadas de experiencia en la fabricación de membranas
  • Gran capacidad de producción, elevados niveles de existencias, múltiples líneas de fabricación
  • Prácticos envases de muestras disponibles en varios formatos
  • Cantidades a escala de fabricación disponibles para compras virtuales con envío inmediato.
Ofrecemos una solución completa; junto con las membranas Hi-Flow Plus ofrecemos materias primas para toda la secuencia de trabajo del flujo lateral, así como servicios de desarrollo analítico (incluye enlace a los servicios de desarrollo de pruebas de flujo lateral (sigmaaldrich.com))BENEFICIOS:
  • Tiempo de flujo capilar y grosor de la membrana constantes
  • La morfología de superficie superior permite una distribución de flujo uniforme y constante de los reactivos por la superficie de la membrana
  • Formación de líneas problema y de control nítidas, intensas y uniforme
  • Mejor sensibilidad de la prueba
  • Excelente uniformidad intra e interlote.
  • Mejor sensibilidad de la prueba
  • Excelente reproducibilidad
  • Mejora de los rendimientos de fabricación de pruebas de flujo lateral.
  • Plazos de entrega rápidos.
  • Sin interrupción de suministro
  • Excelente soporte técnico
Información legal
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3