Z645788
Tear-off chemical spill pads
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Clear-spill R1C
disponibilidad
not available in ROW, USA and Canada
Descripción general
Wall mountable pack containing 10 perforated sheets ideal for siting near to areas posing potential hazard. Each pad absorbs 1.1 litres.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)