Documentos clave
HCKP1-11K-PX17
Millipore
Panel 1 17-plex premezclado de proteínas de punto de control inmunooncológico humano MILLIPLEX® - Análisis múltiple para inmunooncología
Sinónimos:
17-Plex Immuno-Oncology Kit, Human Checkpoint Protein Panel, Immuno-Oncology 17-Plex Panel
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.77
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
storage temp.
2-8°C
General description
Las proteínas de punto de control inmunitario son reguladores de la activación inmunitaria y desempeñan un papel clave en el mantenimiento de la homeostasis inmunitaria y la prevención de la autoinmunidad, y están involucradas en el escape inmunitario del cáncer. Estas moléculas del sistema inmunitario demuestran capacidad para actuar como agonistas (moléculas de punto de control co-estimuladoras) y como antagonistas (moléculas de punto de control co-inhibidoras) de la respuesta inmunitaria. Los fármacos inhibidores de puntos de control inmunitarios que se dirigen a las proteínas inhibidoras de puntos de control inmunitarios, como CTLA-4 y PD-L1, han demostrado eficacia en la inmunoterapia contra el cáncer al mejorar la respuesta inmunitaria antitumoral y salvar vidas en el tratamiento de muchas neoplasias malignas. Las proteínas de punto de control inmunitario pueden expresarse en las células inmunitarias o las células tumorales como receptores activadores o receptores inhibidores. Muchas proteínas de punto de control inmunitario también se expresan como formas solubles en la circulación y en el tumor y el microentorno tumoral, y son posibles biomarcadores para la inmunoterapia en diversas enfermedades, como el cáncer.El panel 1 de proteínas de punto de control inmunooncológicas humanas MILLIPLEX® es un kit de15 pruebas que se utiliza para la cuantificación simultánea de todos los analitos siguientes en muestras de suero, plasma y cultivo tisular: BTLA (atenuador de linfocitos B y T), CD27 (agrupación de diferenciación 27), CD28 (agrupación de diferenciación 28), CD40 (agrupación de diferenciación 40), CD80/B7-1 (agrupación de diferenciación 80/B7-1), CD86/B7-2 (agrupación de diferenciación 86/B7-2), CTLA-4 (proteína 4 asociada a linfocito T-citotóxico), FITR-inducida, GITRL (ligando del receptor TNFRSF18/AITR/GITR), GITR (proteína relacionada con TNFR inducida por glucocorticoides), HVEM (mediador de la entrada de virus herpes), ICOS (coestimulador inducible de células T), LAG-3 (gen 3 de activación de linfocitos, PD-L1 (ligando de muerte programada 1), PD-L2 (ligando de muerte programada 2), PD-1 (proteína de muerte celular programada 1), TIM-3 (inmunoglobulina de células T y del dominio 3 de mucina), TLR-2 (receptor tipo Toll 2).
Specificity
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
Application
El panel múltiple basado en microesferas del panel 1 de proteínas de punto de control inmunooncológicas humanas, utilizando la tecnología xMAP Luminex®, permite el análisis simultáneo de 17 proteínas de punto de control inmunitario en muestras de suero, plasma y cultivos celulares humanas.Para una sensibilidad óptima, utilice incubación durante la noche (16-18 horas). Las muestras de suero y plasma requieren (recomendado) una dilución 1:2 con tampón de análisis. Los sobrenadantes del cultivo de tejidos pueden procesarse puros o diluidos en medio de control. Cada pocillo requiere 25 μl de muestra, patrón o control.Analitos disponibles:BTLA;CD27;CD28;CD40;CD80/B7-1;CD86/B7-2;CTLA-4;GITR;GITRL;HVEM;ICOS;LAG-3;PD-1;PD-L1;PD-L2;TIM-3;TLR-2
Packaging
Placa de 96 pocillos
Storage and Stability
El almacenamiento recomendado para los componentes del kit es de 2 a 8°C.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.