GF338
IL-6,
recombinante humana sin compuestos de origen animal
Sinónimos:
Interleukin-6, IL6
General description
La IL-6 es una citocina pleiotrópica que desempeña un papel importante en la defensa del huésped al regular las respuestas inmunitarias e inflamatorias. Producida por las células T, los monocitos, los fibroblastos, las células endoteliales y los queratinocitos, la IL-6 tiene diversas funciones biológicas. Estimula la diferenciación de las células B y la producción de anticuerpos, sinergiza con la IL-3 en el desarrollo de megacariocitos y la producción de plaquetas, induce la expresión de proteínas hepáticas de fase aguda y regula el metabolismo óseo. La IL-6 se comunica a través
del sistema receptor de IL-6 que consta de dos cadenas, IL-6R y gp130, La IL-6 murina es inactiva en las células humanas, mientras que tanto
la humana como la de ratón son igualmente activas en las células murinas.
La IL-6 recombinante humana es una proteína de 20,9 kDa que contiene 184 restos de aminoácidos.
del sistema receptor de IL-6 que consta de dos cadenas, IL-6R y gp130, La IL-6 murina es inactiva en las células humanas, mientras que tanto
la humana como la de ratón son igualmente activas en las células murinas.
La IL-6 recombinante humana es una proteína de 20,9 kDa que contiene 184 restos de aminoácidos.
Origen del producto: La proteína se expresa en E. coli.
La proteína se fabrica sin utilizar ningún producto o reactivo de origen animal y se considera Animal-Free y puede utilizarse en protocolos en los que debe evitarse la posible transmisión de virus animales y contaminación.
La proteína se fabrica sin utilizar ningún producto o reactivo de origen animal y se considera Animal-Free y puede utilizarse en protocolos en los que debe evitarse la posible transmisión de virus animales y contaminación.
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Investigación en células madre
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Factores de crecimiento y receptores
Quality
Determinada por su capacidad para estimular la proliferación de las células de ratón B9.
Physical form
El producto se presenta en fosfato de sodio 10 mM, pH 7,5 y se filtra a través de un filtro de 0,2 micras antes de la liofilización.
Storage and Stability
Conservar a -20°C durante un máximo de 4 meses a partir de la fecha de recepción Centrifugar el vial antes de abrirlo.
Reconstituir en agua a una concentración de 0,1-0,5 mg/ml. No agite en Vórtex. Para un almacenamiento prolongado, se recomienda una ulterior dilución en un tampón que contenga una proteína transportadora y conservar en alícuotas de trabajo a -20°C.
Reconstituir en agua a una concentración de 0,1-0,5 mg/ml. No agite en Vórtex. Para un almacenamiento prolongado, se recomienda una ulterior dilución en un tampón que contenga una proteína transportadora y conservar en alícuotas de trabajo a -20°C.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Journal of cellular physiology, 234(11), 19977-19989 (2019-04-05)
Inflammation is one of the major causes of intervertebral disc degeneration (IDD). Emerging evidence has revealed that increase in the levels of pro-inflammatory cytokines, such as interleukin 6 (IL-6) and tumor necrosis factor alpha (TNF-α), can activate a variety of
Cell death & disease, 12(11), 983-983 (2021-10-24)
Chronic and persistent inflammation is a well-known carcinogenesis promoter. Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common inflammation-associated cancers; most HCCs arise in the setting of chronic inflammation and hepatic injury. Both NF-κB and STAT3 are important regulators of
Cell death and differentiation, 27(4), 1259-1273 (2019-09-13)
Centrosomal P4.1-associated protein (CPAP) is overexpressed in hepatocellular carcinoma (HCC) and positively correlated with recurrence and vascular invasion. Here, we found that CPAP plays an important role in HCC malignancies. Functional characterization indicated that CPAP overexpression increases tumor growth, angiogenesis