Saltar a
GF314
Proteína TNF-α recombinante humana, sin productos de origen animal
Tumor necrosis factor alpha (TNF-α), also known as cachectin & TNFSF1A, is the prototypic ligand of the TNF superfamily. Recombinant animal free human TNF-α is manufactured using all non-animal reagents.
Sinónimos:
Tumor Necrosis Factor Alpha, TNFa, TNF-alpha, Cachectin, TNFSF1A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Recombinant:
expressed in E. coli
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), también conocido como caquectina y TNFSF1A, es el ligando prototípico de la superfamilia de TNF. Es una molécula pleiotrópica que desempeña un papel central en la inflamación, la apoptosis y el desarrollo del sistema inmunitario. El TNF-α es producido por una amplia variedad de tipos de células inmunitarias y epiteliales. Pertenece a la familia TNF de ligandos y actúa a través de dos receptores, TNFR1 y TNFR2. El TNF-α es citotóxico para una amplia variedad de células tumorales y es un factor esencial para mediar en la respuesta inmunitaria contra las infecciones bacterianas. El TNF-α desempeña también un papel en la inducción del choque séptico, las enfermedades autoinmunitarias, la artritis reumatoide, la inflamación y la diabetes. El TNF-α recombinante humano es una proteína soluble de 157 aminoácidos (17,4 kDa) que corresponde al dominio extracelular C-terminal de la proteína transmembrana de longitud completa.
Origen del producto: E. coli
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Biochem/physiol Actions
Reactiva cruzada
Vaca, mono, ratón, rata, oveja
Physical form
El TNF-α humano recombinante de origen no animal se fabrica utilizando todos los reactivos de origen no animal
El producto se filtra a través de un filtro de 0,2 micras antes de la liofilización.
Preparation Note
Conservar a -20°C durante un máximo de 6 meses desde de la fecha de recepción.
Analysis Note
Análisis de bioactividad: La ED50 determinado por la citólisis de las células murinas L929 en presencia de actinomicina D es ≤ de 0,05 ng/ml, que corresponde a una actividad específica de ≥2 x 107 unidades/mg.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
GF313GF023GF176
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
>97% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
impurities
-
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
P01375
UniProt accession no.
P01135
UniProt accession no.
P01375
UniProt accession no.
P10600
Clase de almacenamiento
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What additives (e.g. DTT, trehalose, Histidine, Tris etc.) are included in solution prior to filtering / lyophilization?
    1 answer
    1. This product contains solids lyophilized from a solution with 10 mM sodium phosphate at pH 7.4 and 0.5 mM DTT.
      Helpful?
  2. What is the recommended method for reconstituting item GF314, the Sigma-Aldrich TNF-α Protein, Human Recombinant Animal Free?
    1 answer
    1. The lyophilized Tumor Necrosis Factor-alpha should be reconstituted in sterile 18MΩ-cm H2O to a concentration of not less than 100µg/ml. This solution can then be further diluted to other aqueous solutions.