GF315
Vascular Endothelial Growth Factor 165 human
animal free, >98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinónimos:
Vascular Endothelial Growth Factor 165, VEGF-165, VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF-A
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
VEGF165 Protein, Human Recombinant Animal Free, The Vascular endothelial growth factor (VEGF or VEGFA) is a potent mediator of both angiogenesis & vasculogenesis in the fetus & adult. Manufactured using all non-animal reagents.
Nivel de calidad
Ensayo
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
impurezas
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
Especificidad
Mouse, Rat, Pig, Hamster, Trout, Green Algae, Sheep, Cow, Rabbit, Guinea Pig
Aplicación
Stem Cell Research
Growth Factors & Receptors
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable