Documentos clave
EZFITMVG3
Millipore
Junta del cabezal de filtración EZ-Fit®
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, EZ-Fit® filtration head, pkg of 3 units
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
silicone
Nivel de calidad
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
envase
pkg of 3 units
fabricante / nombre comercial
EZ-Fit®
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
La junta del cabezal de filtración EZ-Fit® es una pieza de repuesto para el cabezal de filtración EZ-Fit® y garantiza una sujeción óptima del cabezal de filtración durante el filtrado.
Aplicación
La junta del cabezal de filtración EZ-Fit® es un accesorio del distribuidor EZ-Fit® para la filtración de muestras problema para análisis microbiológicos generales, ensayos de la biocarga y control del agua.
Nota de preparación
Método de esterilización
Autoclave
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany