DX1730
N,N-Dimetilformamida
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
833 °F
caducidad
24 mo. (from mfg date)
lim. expl.
15.2 %
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.003 meq/g Titrable base
≤0.15% Water (H2O)
≤10 ppm Free amine (as dimethylamine)
residuo de evap.
≤0.005%
color
clearAPHA: ≤15
índice de refracción
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 57.5 °C
densidad
0.944 g/mL (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de análisis
Appearance: Clear
Assay (GC): 99.8% min
Color (APHA): 15 max
Evaporation residue: 0.005% max
Form: Liquid
Free amine (as dimethylamine): 10ppm max
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Titrable base: 0.003meq/g max
Water (H2O): 0.15% max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.5 °C - closed cup