8.22275
N,N-Dimetilformamida
EMPLURA®
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
About This Item
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
833 °F
potencia
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
15.2 %
impurezas
≤0.1% Water
índice de refracción
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 57.5 °C
densidad
0.944 g/mL (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.948 - 0.949
Water: ≤ 0.10 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.5 °C - closed cup
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.