Documentos clave
DPP4-M
Sigma-Aldrich
Inhibidor de la DPP IV
Sinónimos:
Gliptinas
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NC.07
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solution
Nivel de calidad
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... DPP4(1803)
Descripción general
La dipeptidil peptidasa IV (DPP IV), una glucoproteína integral de membrana de tipo II dímera, es un miembro de la familia de proteasas específicas de prolil. Se expresa abundantemente en los tejidos epiteliales y los no epiteliales. Se expresa mucho en el riñón y en el colon.[1]
Aplicación
Categoría investigación
Todas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La dipeptidil peptidasa IV (DPP IV) controla las hormonas que estimulan la insulina, el péptido similar al glucagón (GLP-1) y el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP). Es una prometedora diana terapéutica para la diabetes de tipo 2 (T2DM).[2] Además de su acción catalítica, la DPP-4 también actúa como una proteína de unión y un ligando de factores extracelulares.[3] La inhibición de la DPP-4 hace que el GLP-1 y el GIP tengan una actividad prolongada, por lo que los inhibidores de la DPP-4 contribuyen a mantener la homeostasis de la glucosa. Los inhibidores de la DPP IV pueden mejorar el control glucémico durante un periodo más prolongado en comparación con los primeros hipoglucemiantes orales.[4]
Almacenamiento y estabilidad
Guardar a 4°C a la llegada. Para periodos superiores a 2 semanas, guardar a –20°C.
Visite la Librería de documentos
Sebastiano Bruno Solerte et al.
Acta diabetologica, 57(7), 779-783 (2020-06-09)
SARS-CoV-2 causes severe respiratory syndrome (COVID-19) with high mortality due to a direct cytotoxic viral effect and a severe systemic inflammation. We are herein discussing a possible novel therapeutic tool for COVID-19. Virus binds to the cell surface receptor ACE2;
Rajesh Gupta et al.
Current drug targets, 10(1), 71-87 (2009-01-20)
Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) is a key regulator of insulin-stimulating hormones, glucagon-like peptide (GLP-1) and glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP), thus it is a promising target for the treatment of Type 2 Diabetes mellitus (T2DM). Inhibition of plasma DPP IV
Sourav De et al.
Mini reviews in medicinal chemistry, 19(2), 88-97 (2018-04-26)
Diabetes mellitus is an emerging predator and affecting around 422 million adults worldwide. Higher levels of circulating insulin and increased pressure on the pancreas to produce insulin have been inferred as possible etiology for diabetes leading to a higher risk
Lucienne Juillerat-Jeanneret
Journal of medicinal chemistry, 57(6), 2197-2212 (2013-10-09)
The proline-specific dipeptidyl aminopeptidase IV (DPP IV, DPP-4, CD26), widely expressed in mammalians, releases X-Pro/Ala dipeptides from the N-terminus of peptides. DPP IV is responsible of the degradation of the incretin peptide hormones regulating blood glucose levels. Several families of
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Would our lab be able to store this product at -80 degrees celsius without compromising its composition? 
    1 answer
    1. It is recommended to store this product at -20°C. The long term stability of this product at -80°C has not been determined. However, there are no issues anticipated by storing this material at ultra-low temperatures.
      Helpful?
  2. What is the concentration of this product and what is the working concentration suggested? Thanks!
    1 answer
    1. This product as provided at a concentration of 4 mM. The working concentration recommendations are 10 μl/mL of whole blood or 20 μl/mL of buffer, plasma, serum, or tissue culture medium. These are general usage recommendations, the optimal concentration is application- and/or system-dependent. The final working concentration should be empirically determined by the end user.