CX2290
Ciclohexano
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Hexahydrobenzene, Cyclohexane
About This Item
77 mmHg ( 20 °C)
Productos recomendados
Agency
meets USP/NF
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.9 (vs air)
presión de vapor
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
500 °F
lim. expl.
9 %
impurezas
≤0.02% Water (H2O)
residuo de evap.
≤0.002%
color
clearAPHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -18 °C
solubilidad
0.05 g/L
densidad
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Water (H2O): 0.02% max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup