Documentos clave
C1M15W
Millipore
MPAGE®® Comb
1.0 mm, 15 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
About This Item
Código UNSPSC:
41105312
NACRES:
NC.01
Nombre del producto
Peines mPAGE® 1,0 mm 15 pocillos, 5 env., for use with mPAGE® Gel Caster
envase
pkg of 5 packs
fabricante / nombre comercial
Millipore
técnicas
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
An × Al
10.1 cm × 8.3 cm
gel tamaño
8.3 cm × 10.1 cm
gel grosor
1.0  mm
pocillo tamaño
15 wells
pocillo volumen
26 μL
compatibilidad
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Descripción general
Utilice peines mPAGE® de 1,0 mm y 15 pocillos cuando prepare geles de poliacrilamida con sándwiches en casete montados a partir de placas miniespaciadoras mPAGE ® de 1,0 mm y placas mPAGE® Mini Short.
Información legal
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Artículos
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Protocolos
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introducción a la PAGE Aprenda sobre el fondo y el protocolo de la SDS-PAGE para la separación de proteínas en función del tamaño en un gel de poliacrilamida.