Documentos
ABN45
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-factor regulador de la mielina (MRF)
1.0 mg/mL, from rabbit
Sinónimos:
Myelin regulatory factor, Myelin gene regulatory factor, Myelin regulatory factor, N-terminal, Myelin regulatory factor, C-terminal
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
hamster (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYRF(745)
General description
El factor regulador de la mielina (MRF), también conocido como factor regulador de mielina, MYRF, y codificado por el gen MYRF/C11orf9/KIAA0954/MRF, es una proteína interesante que se divide en dos cadenas. El componente N terminal, que activa específicamente la transcripción del gen de la mielina en los oligodendrocitos y preoligodendrocitos del SNC. La porción C-terminal, que permanece ligada a la membrana, parece no desempeñar ningún papel en la inducción génica, pero su papel completo todavía se está descubriendo. La porción N-terminal del MRF activa MBP, MOG, MAG y PLP entre otros genes, pero no es necesaria para la diferenciación de los oligodendrocitos; sin embargo, es necesaria para el mantenimiento de la mielina en el adulto. El factor MRF completo está localizado en el retículo endoplásmico. La porción N terminal escindida se transloca al núcleo y la porción C-terminal permanece en el retículo endoplásmico. Curiosamente, el MRF puede encontrarse expresado fuera de los oligodendrocitos y sus precursores en el cerebro, y en regiones como el pulmón, los ganglios basales y el hígado.
Immunogen
Epítopo: dominio citoplásico, cadena N-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al dominio citoplásmico del factor regulador de la mielina (MRF) humano.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1,0 µg/ml de un lote representativo detectó el factor regulador de la mielina (MRF) en 10 µg de lisado de células ARPE19.
Análisis mediante inmunocitoquímica: Una dilución 1:50 de un lote representativo detectó el factor regulador de la mielina (MRF) en la corteza cerebral humana, la retina humana y el tejido cerebeloso humano.
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-factor regulador de la mielina (MRF) está validado para ser utilizado en Western blotting e IHC para la detección del factor regulador de la mielina (MRF).
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia western en lisado de tejido cerebro de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western: 1,0 µg/ml de este anticuerpo detectó el factor regulador de la mielina (MRF) en 10 µg /ml de lisado de tejido cerebral de ratón.
Target description
~160 kDa observados. El peso molecular esperado es de 125 kDa y ~160kDa cuando está glucosilada. La proteína se escindió en un fragmento N-terminal de ~90 kDa de la longitud total de ~160 kDa
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Sanaz Gabery et al.
Acta neuropathologica, 142(5), 791-806 (2021-08-28)
Huntington disease (HD) is a fatal neurodegenerative disorder caused by an expanded CAG repeat in the huntingtin (HTT) gene. The typical motor symptoms have been associated with basal ganglia pathology. However, psychiatric and cognitive symptoms often precede the motor component
Ciara E Keogh et al.
Brain, behavior, and immunity, 91, 437-450 (2020-11-07)
Myelination in the peripheral and central nervous systems is critical in regulating motor, sensory, and cognitive functions. As myelination occurs rapidly during early life, neonatal gut dysbiosis during early colonization can potentially alter proper myelination by dysregulating immune responses and
Naomi Tanga et al.
Glia, 67(5), 967-984 (2019-01-23)
Protein tyrosine phosphatase receptor type Z (PTPRZ) maintains oligodendrocyte precursor cells (OPCs) in an undifferentiated state. The inhibition of PTPase by its ligand pleiotrophin (PTN) promotes OPC differentiation; however, the substrate molecules of PTPRZ involved in the differentiation have not
Liang Zhou et al.
eLife, 9 (2020-01-17)
Oligodendrocytes (OLs) myelinate axons and provide electrical insulation and trophic support for neurons in the central nervous system (CNS). Platelet-derived growth factor (PDGF) is critical for steady-state number and differentiation of oligodendrocyte precursor cells (OPCs), but its downstream targets are
Bang Li et al.
Cell discovery, 9(1), 27-27 (2023-03-07)
Autism spectrum disorder (ASD) is a complex neurodevelopmental condition that affects social interaction and behavior. Mutations in the gene encoding chromodomain helicase DNA-binding protein 8 (CHD8) lead to autism symptoms and macrocephaly by a haploinsufficiency mechanism. However, studies of small