MAB386
Anticuerpo antiproteína básica de mielina, a.a. 82-87
culture supernatant, clone 12, Chemicon®
Sinónimos:
MBP
About This Item
Productos recomendados
biological source
rat
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
12, monoclonal
species reactivity
human, rat, sheep, mouse, rabbit, chicken, guinea pig, bovine, all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Neurociencia
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en cortes congelados.
ELISA/RIA:
una dilución 1:1000 de un lote anterior de este anticuerpo se utilizó en ELISA/RIA.
Inmunoelectrotransferencia (WB):
Identifica una banda de 18 kDa en las inmunotransferencias western.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Marcadores neuronales y gliales
Neuroquímica y neurotrofinas
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:500 del lote de anticuerpo detectó cuatro isoformas de la MBP en 10 µg de lisados cerebrales de ratón.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Tejido cerebral
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c