Saltar al contenido
AB5864
Anticuerpo anti-proteína básica de mielina
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinónimos:
MBP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
IHC
Citations:
75
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anticuerpo anti-proteína básica de mielina, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Immunogen
Péptido sintético que corresponde a los aminoácidos 69-86 de la proteína de conejillo de India. El inmunógeno corresponde a la proteína básica de mielina "degradada": YGSLPQKSQRSQDENPVV
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-proteína básica de mielina es un anticuerpo contra la proteína básica de mielina para utilizar en IH.
Inmunohistoquímica: 1:2.000. Inmunotiñe la proteína básica de mielina de prolongaciones oligodendrocíticas de aspecto anormal y cuerpos celulares en áreas desmielinizantes. El anticuerpo reconoce solo las zonas de degeneración de la mielina cuando se analiza en la médula espinal y el nervio ciático lesionados. También tiñe materia blanca discreta en el cerebro de atrofia múltiples
Las diluciones óptimas de trabajo deben ser determinadas por el usuario final.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y gliales
Enfermedades neurodegenerativas
Biochem/physiol Actions
Reconoce la proteína básica de mielina en los tejidos nerviosos desmielinizados. El análisis inmunohistoquímico de la médula espinal de rata lesionada muestra un alto nivel de especificidad para este antisuero.
Physical form
Sin purificar
Suero de conejo. Liofilizado, sin conservantes. Reconstituir con 50 μl de agua destilada estéril. Centrifugar para eliminar cualquier residuo.
Preparation Note
Mantener entre -20 y -70°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 12 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación. Se puede añadir glicerol (1:1) para una mayor estabilidad.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)