ABE2626M
Anti-PASD1
from rabbit
Sinónimos:
Circadian clock protein PASD1, Cancer/testis antigen 63, CT63, OX-TES 11, PAS domain-containing protein 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PASD1(139135)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Immunoprecipitation Analysis: 5 ug from a representative lot immunoprecipitated PASD1 in 500 µg of SW480 lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PASD1 in HEK293T transfected myc-his Tagged PASD1 lysate V2 isoform (Courtesy of Dr Carrie Partch at University of California Santa Cruz).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected PASD1 in H1299 & SW480 cells (Courtesy of Dr Carrie Partch at University of California Santa Cruz).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected PASD1 in H1299 and SW480 cell lysates (Michael, A.K., et. al. (2015). Mol Cell. 58(5):743-54).
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected PASD1 in lysate from HEK293T cells transfected myc-His Tagged PASD1, isoform 1, version2.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable